主要文件
807619
TSKgel® HPLC Columns Hardware and Accessories
pkg of 1 ea
别名:
Endfitting with fixed 2 μm frit for all 4.6 mm I.D. TSKgel® stainless steel columns
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41115700
product name
TSKgel® Hardware and Accessories, pkg of 1 ea
材料
stainless steel
產品線
TSKgel®
包裝
pkg of 1 ea
製造商/商標名
Tosoh 07619
技術
HPLC: suitable
孔徑
2 μm
推薦產品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律資訊
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
相關產品
产品编号
说明
价格
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)