808600
别名:
TSKgel® Hardware and Accessories
1 of 10
59037
色谱柱筛板
58255
58264
Supelco
58420-U
Valco® 柱前过滤器
59101
高效液相色谱柱空柱管套装
803410
Low Dead Volume Precolumn Filter with 0.5 μm Stainless Steel Frit
803411
Replacement 0.5 μm stainless steel frits for 2 mm I.D. TSKgel® columns
818255
Endfitting with fixed 1 μm frit for TSKgel® Super Series RP and SuperH2 Columns
Sigma-Aldrich
924458
Single-layer graphene sheets for battery
808541
TSKgel® SWXL 色谱柱
Pyrex frit
TSKgel®
pkg of 1 ea
Tosoh 0860016104
LPLC: suitable
10 μm
Tosoh 8 mm ID Glass TSKgel Columns
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
LPLC介质和配件
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。