819834
别名:
TSKgel® Hardware and Accessories
1 of 9
59037
色谱柱筛板
Supelco
55214-U
Supelco® ColumnSaver 在线过滤器
805748
Endfitting with fixed 10 μm frit for all 7.5 mm I.D. TSKgel® stainless steel columns
58420-U
Valco® 柱前过滤器
Sigma-Aldrich
437913
9,9-双(4-氨基苯基)芴
382426
(R)-(+)-1,1′-联萘-2,2′-二胺
B3503
联苯胺
58264
Z227323
Supelco® 柱前过滤器
PEEK
TSKgel®
pkg of 1 ea
Tosoh 19834
HPLC: suitable
Tosoh 4.6 mm BioAssist PEEK Column
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
从最新的版本中选择一种:
抱歉,我们目前尚未线上提供该产品的COA。