主要文件
819838
Endfitting w/ Fixed 5 μm Frit for 7.8 mm BioAssist® PEEK Columns
PEEK, pkg of 1 ea
别名:
TSKgel® Hardware and Accessories
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41115700
物料
PEEK
产品线
TSKgel®
包装
pkg of 1 ea
制造商/商品名称
Tosoh 19838
技术
HPLC: suitable
相容性
Tosoh 7.8 mm BioAssist PEEK Columns
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
推荐产品
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
法律信息
BioAssist is a registered trademark of Tosoh Corporation
TSKgel is a registered trademark of Tosoh Corporation
相关产品
产品编号
说明
价格
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)