主要文件
Z709298
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 500, volume range 50-500 μL, sterile
别名:
pipet tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121601
NACRES:
NB.01
材料
colorless
無菌
sterile
特點
DNase free
RNase free
barrier
包裝
pack of 800 ea (Racked)
製造商/商標名
Molecular BioProducts 2275
技術
PCR: suitable
最大體積
500 μL
容積範圍
50-500 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
SoftFit design makes loading and ejecting easy
包裝
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
相容性
Compatibility
Eppendorf 4810 50-250 μl
Biohit Electronic 50-500 μl
Transferpette 25-250 μl
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.