主要文件
Z717193
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 1000 REACH, maximum volume 1000 μL, sterile
别名:
pipet tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121601
NACRES:
NB.01
物料
colorless
无菌性
sterile
特点
DNase free
RNase free
barrier
包装
pack of 800 ea
制造商/商品名称
Molecular BioProducts 2079
技术
PCR: suitable
最大体积
1000 μL
体积
1000 μL
相容性
for use with
  • Biohit mLINE 100-1000 μl
  • BioHit Proline Variable
  • Eppendorf Research/Reference
  • Gilson/Pipetman P-1000
  • Labsystems 4027/4500
  • Nichiryo/Oxford Benchmate
  • Socorex Calibra
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包装
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
其他说明
Browse all pipette tips
法律信息
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)