主要文件
Z569755
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 1000E, volume range 100-1000 μL, sterile
别名:
pipet tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121601
NACRES:
NB.01
最大體積:
1 mL
容積範圍:
100-1000 μL
無菌:
sterile
特點:
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
包裝:
pack of 800 ea
製造商/商標名:
Molecular BioProducts 2079E
材料
colorless
polypropylene
無菌
sterile
特點
DNase free
RNase free
barrier
endotoxin free
包裝
pack of 800 ea
製造商/商標名
Molecular BioProducts 2079E
技術
PCR: suitable
最大體積
1 mL
容積範圍
100-1000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
包裝
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)