主要文件
CLS4815
康宁®凝胶上样移液器枪头
0.2-10μL flat microvolume gel-loading pipet tips, natural, non-sterile, 200 tips/rack, 400 tips/case
别名:
gel loading pipet tips, gel loading pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121606
NACRES:
NB.01
物料
natural tip
polypropylene
无菌性
non-sterile
特点
DNase free
RNase free
barrier: no
disposable
endotoxin free
filter: no
graduation: no
packaging: rack
包装
rack of 200
制造商/商品名称
Corning 4815
长度
83 mm
体积范围
0.2-10 μL
体积
0.2—10 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
康宁凝胶加载聚丙烯移液器吸头具有较厚的毛细管末端,可轻松进入垂直和水平电泳凝胶。
  • 头端长度为 83 mm
  • 总容量 200μL
  • 200 个吸头/架
  • 有菌的
  • 经认证的无 rna 酶/无 dna 酶、无热原、无微量金属
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)