Merck
移液吸头
ZipTip 移液吸头
移液吸头是 移液器 上的一次性塑料吸头,用于准确、精确地分配液体。其尺寸和形状多种多样,适配不同类型的移液器,用于实验室基础研究和临床诊断。
阅读更多
Eppendorf® epT.I.P.S.移液吸头
这种吸头有标准 Eppendorf Quality、Biopur®、PCR 级别和低滞留以及Dualfilter T.I.P.S.® 可选,是 细胞培养药理学、微生物学、 蛋白质纯化基因组学PCR应用的绝佳选择。  
Eppendorf® Combitips Advanced® 移液吸头
这种分液管吸头有多种类型,包括:Eppendorf Quality、Biopur®、PCR 洁净级别和法医 DNA级别。Biopur® 吸头适合那些活微生物的存在可能会影响实验完整性的应用场景。此外,它们不含热原,确保绝对不存在内毒素。这一特点对于涉及细胞培养、药理学和医学研究的工作至关重要。另一方面,PCR 洁 级和法医 DNA 级吸头专为 DNA 提取、样品处理和 聚合酶链反应 (PCR) 而设计。
BRAND® 移液吸头
BRAND® 移液器吸头无色,有无菌和非无菌型号可选,由聚丙烯材料制成。它们使用不含二(2-羟乙基)甲基十二烷基铵(DiHEMDA)和酰胺类的原材料生产。这种移液吸头的容量范围为 0.1 μl 至 10 ml,可在 121 °C 的温度下高压灭菌。无菌吸头经β射线消毒。此外,这些移液吸头还可以支架为单位批量购买。
Corning® 移液吸头
这些移液吸头在手控成型的环境中制造,以确保所有吸头容量的准确性和精度。它们无热原、不含人类 DNA、不含 RNase/DNase,全部以无菌状态供应。
ART® 自封闭移液吸头
精密模制的吸头确保在抽吸和输送样本时不产生交叉污染。所有 Art 吸头均通过无RNase、无DNase、无DNA 和无热原认证。Art 吸头非常适合用于基因研究、法医学、常规PCR 实验和放射性同位素取样。容量范围 10 μl 至 5 ml。还有优化人体工程学和低滞留率的Softfit型号可供。此外,它们还配有Solvent Safe碳过滤器,为移液器移取有机 溶剂时提供极致保护。
Axygen Maxymum Recovery® 微量移液吸头
 这些移液吸头由未经灭菌的聚丙烯制成,无热原,可高压灭菌。它们与广泛的单通道和多通道移液器系列兼容,不含 RNase 和 DNase,其内环结构可确保安全贴合,防止液体泄漏。
Corning® Axygen® 自控吸头
这些移液器吸头采用透明聚丙烯制成,分为无菌型和非无菌型两种型号,完全不含 RNase、DNase 和人类 gDNA。它们是各种自动液体处理系统精确、准确分液的理想选择。
Finnpipette® 移液吸头
Finnpipette® 吸头有透明和彩色两类可选,属于非无菌型移液吸头。这些吸头以移液操作中的准确性和精确性而著称,采用疏水且流畅的光滑设计,可防止不必要的液体滞留。