Key Documents
Z709344
ART® self-sealing barrier pipette tips
ART 5000, volume range 1000-5000 μL, sterile
别名:
pipet tips, pipette tips
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121601
NACRES:
NB.01
材料
colorless
無菌
sterile
特點
barrier
包裝
pack of 250 ea
製造商/商標名
Molecular BioProducts 2180B
技術
PCR: suitable
最大體積
5 mL
容積範圍
1000-5000 μL
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
Handle up to 5 mL with this large volume tip
包裝
960EA = 10 trays of 96 tips (1 pack)
4800EA = 5 packs of 960 tips (50 trays of 96 tips)
800EA = 8 trays of 100 tips (1pack)
3200EA = 4 packs of 800EA
相容性
Compatibility
Gilson Pipetman P-5000 1-5 ml
Nichiryo BenchMate 1-5 ml
Rainin Pipetman P5000 1-5 ml
其他說明
Browse all pipette tips
法律資訊
ART is a registered trademark of Molecular BioProducts, Inc.