主要文件
Y1896
Sigma-Aldrich
酵母营养缺陷型培养基补充剂
without lysine
别名:
Yeast Synthetic Drop-out Media Supplements
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
41106212
NACRES:
NA.85
价格与库存信息目前不能提供
质量水平
表单
powder
储存温度
room temp
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
由于在缺乏特定培养基成分(比如氨基酸、嘌呤或嘧啶)的情况下无法生长,营养缺陷型突变菌株的使用很大程度上大决定了酵母质粒的选择。 用含有突变基因的质粒转化,可使转化菌株能够在缺乏所需成分的培养基上生长。 Sigma 公司的′s 酵母营养缺陷型培养基补充剂提供了一种更丰富的培养基,可以提高产量和生长速度,并增加筛选文库或进行基因敲除时转化的成功率。
其他说明
氨基酸和其他营养素的混合物加入到无氨基酸酵母氮源。
象形图
Corrosion
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Eye Dam. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
实验方案
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
查看所有结果