Merck
A5306
Sigma-Aldrich
细菌琼脂
for molecular biology
别名:
琼脂, 琼脂-琼脂, 胶琼脂
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C12H18O9)n
CAS号:
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
50405901
NACRES:
NA.31
等級
Molecular Biology
品質等級
形狀
powder
SMILES 字串
O1[C@@H]([C@@H]([C@@H]([C@H](C1OC2[C@H]3OCC2OC([C@H]3O)C)O)OC)O)CO
InChI
1S/C14H24O9/c1-5-8(16)13-11(7(21-5)4-20-13)23-14-10(18)12(19-2)9(17)6(3-15)22-14/h5-18H,3-4H2,1-2H3/t5?,6-,7?,8-,9+,10-,11?,12+,13+,14?/m1/s1
InChI 密鑰
GYYDPBCUIJTIBM-DYOGSRDZSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
细菌琼脂是胶状物质和细胞壁组分,来源于红藻(海藻)和石花菜。这种多糖由琼脂糖和硫琼胶共同组成。它又名洋菜(agar-agar),是一种半乳糖苷聚合物。琼脂可溶于沸水,与冷水不能相溶。
應用
细菌琼脂已用于:
  • 用作培养大肠杆菌的ATCC琼脂的组分
  • 用作大西洋鲑鱼苗的一种实验饲料,研究饲养和组织沉积的蛋白和赖氨酸需求
  • 用作酵母提取物蛋白胨葡萄糖培养基、Luria肉汤(LB)培养基和合成完全营养缺陷型培养基的组分,用于大肠杆菌培养。
生化/生理作用
细菌琼脂通常用作微生物培养基。它可用于发酵工艺。琼脂可用作食品加工的防腐剂。它还可用作制药和化妆品业中的乳化剂、载体、润滑剂、稳定剂、泻药崩解剂。琼脂还可用于感光乳剂。
品質
纯化琼脂,其中原始的天然存在的色素、盐及其他物质的含量已降低到最低。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Measuring the activity of protein variants on a large scale using deep mutational scanning
Fowler DM, et al.
Nature Protocols, 9(9), 2267-2267 (2014)
Decontamination of materials contaminated with Francisella philomiragia or MS 2 bacteriophage using PES-Solid, a solid source of peracetic acid
Buhr TL, et al.
Journal of Applied Microbiology, 117(2), 397-404 (2014)
Protein and lysine requirements for maintenance and for tissue accretion in Atlantic salmon (Salmo salar) fry
Abboudi T, et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 261(1), 369-383 (2006)
Natural Food Antimicrobial Systems, 417-417 (2000)
Handbook of Fillers, Extenders, and Diluents, 223-223 (2007)
实验方案
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.
Magnetic-plasmonic nanoparticles: Synthesis and application of Ag/FeCo/Ag nanobeads for cellular organelle imaging and isolation.