生物来源
Streptomyces sp. (Streptomyces globisporus ATCC 21553)
质量水平
表单
lyophilized powder
比活
≥4000 units/mg protein (biuret)
分子量
23 kDa
~18.5 kDa
特点
DNA free
浓度
≥40% protein
技术
nucleic acid detection: suitable
适用性
suitable for cell lysis
应用
life science and biopharma
运输
wet ice
储存温度
−20°C
应用
变溶菌素是一种胞壁溶解酶,适合分离来自革兰氏阳性菌(如李斯特菌、乳杆菌、乳球菌)(8)和其他仅用溶菌酶难以裂解的细菌。
生化/生理作用
特点和优势
无微生物DNA,最大限度地减少工作流程中试剂对DNA的污染。
适用于从革兰氏阳性菌中分离核酸,包括李斯特菌、乳酸杆菌和乳球菌。
单位定义
外形
法律信息
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
裂解酶提供了一种非机械式细胞裂解和原生质体准备方法。这看上去是个非常简单的过程:只需加入酶,将试管放入水浴然即可。但这过程中到底发生了什么?
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.
Enzymatic cell lysis and protoplast prep processes demystified, revealing complex enzymatic reactions during sample preparation.