Merck
P9380
Supelco
吡哆胺 二盐酸盐
analytical standard, ≥98%
别名:
4-(氨甲基)-5-羟基-6-甲基-3-羟甲基吡啶 二盐酸盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H12N2O2 · 2HCl
CAS号:
分子量:
241.11
Beilstein:
3632748
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41116107
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.24
生物源
synthetic (organic)
品質等級
等級
analytical standard
化驗
≥98%
技術
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
顏色
white to off-white
mp
224-226 °C (dec.) (lit.)
應用
vitamins, nutraceuticals, and natural products
格式
neat
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
Cl[H].Cl[H].Cc1ncc(CO)c(CN)c1O
InChI
1S/C8H12N2O2.2ClH/c1-5-8(12)7(2-9)6(4-11)3-10-5;;/h3,11-12H,2,4,9H2,1H3;2*1H
InChI 密鑰
HNWCOANXZNKMLR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
盐酸吡哆胺是吡哆胺的一种胺盐形式,属于维生素 B6 化合物家族。吡哆胺天然存在于动物性食品中。人体缺乏这种成分可能导致铁粒幼细胞性贫血、虚弱、失眠和神经紊乱。据报道,它对糖尿病肾病有效。
應用
盐酸吡哆醇胺分析标准品的使用方法如下:
  • 液相色谱-同位素稀释质谱联用分析不同强化食品样品中 8 种水溶性维生素及其不同形式
  • 液相色谱-串联质谱法同时测定超滤液中 11 种水溶性 B 族维生素
  • 根据 2015 年 AOAC 官方方法,通过酶解和LC-MS-MS法测定对婴儿配方奶粉和相关营养产品中的总硫胺素、总核黄素、总吡哆醇和总烟酸进行多残留分析。14
  • LC/MS-MS法测定 40 份头发样本中维生素 B3 和维生素 B6等7种维生素
其他說明
有关合适的仪器技术的更多信息,请参阅产品′的检验报告。想要获得更多支持,请联系技术服务部。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Pyridoxamine dihydrochloride in diabetic nephropathy (PIONEER-CSG-17): lessons learned from a pilot study
Dwyer JP, et al.
Nephron, 129(1), 22-28 (2015)
Nutritional diseases
Tropical Dermatology E-Book, 407-407 (2016)
Mechanisms and regulation of intestinal absorption of water-soluble vitamins: cellular and molecular aspects
Physiology of the Gastrointestinal Tract, 407-407 (2016)
Thomas Bachmann et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(26), 7237-7252 (2020-08-17)
Vitamin B6 comprises an important set of molecules tightly interwoven with the human amino acid, fatty acid, and carbohydrate metabolism. Analytical methods striving for the quantification of individual B6 vitamers so far mostly rely on methods based on HPLC in