产品线
BioXtra
质量水平
方案
≥99%
表单
powder
技术
cell culture | embryo: suitable
mp
>300 °C (lit.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
[Na+].CC(=O)C([O-])=O
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI key
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
应用
- 作为精子培养Ca2+ + N三羟甲基甲胺基乙磺酸(TES)–NaCl溶液的补充剂
- 作为TCM-199 hepes改良溶液的补充剂,用于卵丘卵母细胞复合体(COC′s)培养
- 作为杜氏改良Eagle培养基(DMEM)补充剂,用于培养小鼠原代肝细胞(MPH),并用于腹腔注射禁食小鼠进行葡萄糖生成评估
生化/生理作用
警示用语:
Warning
危险声明
危险分类
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
Milli-Q® 系统产出的超纯水不含BPA,适合用于胚胎学研究,最大限度地减少内分泌干扰物的干扰。
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.
Ultrapure water from Milli-Q® system shown free of BPA, suitable for embryology research, minimizing endocrine disruptor interference.