Key Documents
1.06619
Millipore
丙酮酸钠盐
for biochemistry
别名:
丙酮酸钠盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
CAS号:
分子量:
110.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
酶委員會索引編號:
204-024-4
NACRES:
NA.21
蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 25 °C)
品質等級
效力
5600 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
236.8 °C
密度
1.78 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
InChI
1S/C3H4O3.Na/c1-2(4)3(5)6;/h1H3,(H,5,6);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
DAEPDZWVDSPTHF-UHFFFAOYSA-M
一般說明
两性离子缓冲物质
MES在微生物和植物细胞培养培养基的制备中用作两性离子缓冲物质。MES由于具有生物惰性,是一种非常方便的缓冲物质。
用于生物化学
應用
用于生物化学的丙酮酸钠盐。CAS 113-24-6,摩尔质量 110.04 g/mol。
分析報告
含量测定(高氯酸滴定,以干燥品计)≥ 99.0 %鉴别(IR光谱)通过测试氯化物(Cl)≤ 0.002 %硫酸盐(SO₄)≤ 0.002 %重金属(以Pb计)≤ 0.001 %干燥失重(105 °C;3 h)≤ 0.5 %作为酶底物的适用性(用LDH检测)通过测试
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1