等級
BioPerformance Certified
品質等級
化驗
≥99.5% (titration)
形狀
crystalline powder
儲存條件
dry at room temperature
技術
cell culture | mammalian: suitable
competitive inhibition ELISA: suitable
雜質
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
顏色
white
有用的pH值範圍
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
正離子痕跡
Fe: ≤5 ppm
吸收
≤0.05 at 260 in H2O at 0.1 M
≤0.05 at 280 in H2O at 0.1 M
適合性
suitable for Western blot
suitable for component for culture media
應用
clinical research
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
異物活動
DNase, RNase, NICKase, protease, none detected
SMILES 字串
OCCN1CCN(CC1)CCS(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14/h11H,1-8H2,(H,12,13,14)
InChI 密鑰
JKMHFZQWWAIEOD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
HEPES 在各种生物和生化过程中也被证明很有用。它的两性性使它适合作为在等电聚焦中产生 pH 梯度的分离器,这是一种经常用于蛋白质分离和分析的技术。此外,与三磷酸腺苷等取代胺基较少的缓冲液相比,HEPES 对 DNA 限制性内切酶反应的干扰最小。这使得它成为涉及 DNA 操作和分析的应用的首选技术。除了这些特定的应用之外,HEPES 在许多其他生物和生化过程中也很有价值,包括免疫沉淀、细胞裂解和活细胞成像。HEPES 的多功能性,加上卓越的 pH 缓冲能力和与其他分子的最小相互作用,使其成为各种研究领域不可或缺的工具。
應用
- 对Dulbecco′s modified Eagle′s medium(DMEM)培养基进行补充以培养和维持细胞系
- 作为血小板悬浮缓冲液的一种组分
- 对Hank碱性盐溶液进行补充以用于洗涤胰腺组织
- 作为在酶联免疫吸附测定(ELISA)中蛋白纯化和定量的洗涤缓冲液和封闭缓冲液中一种组分
- 生物学溶液的pH调整和维持
- 作为Hank平衡盐溶液(HBSS)和解离培养基中的一种组分用于研究神经发育
- 用于组织匀浆以及来自细胞的溶质和核提取物的制备
- 作为角质形成细胞和成纤维细胞培养基的一种组分
特點和優勢
- 经过测试,确认低水平的重金属污染,确保各种应用的适用性
- 25°C 时,极易溶于水,pH 值范围为6.8 - 8.2,pKa 为 7.5
- 金属离子结合可忽略
- 与三磷酸腺苷和磷酸盐等其他缓冲剂相比,对细胞的毒性较小
- 在宽 pH 范围内稳定
- 经过测试,确定内毒素和总需氧微生物计数
- 不含 DNase, NICKase、RNase、内切酶、外切酶和蛋白酶
也與該產品經常一起購買
同類產品
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
实验方案
本协议描述了一种使用甲醛完成化学交联蛋白质的方法。除零长交联剂外,甲醛是交联跨度最短(~2-3 Å)的交联剂,因此使其成为非常可靠地检测特定蛋白质-蛋白质相互作用的理想工具。
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
Formaldehyde cross-linking protocol detects specific protein interactions with confidence.
相关内容
Find solutions for bulk production, custom packaging, and personalized chemical services to meet your unique research, development, and manufacturing requirements in your industries, including pharmaceuticals, biotechnology, and research institutions.