Merck
M7786
Sigma-Aldrich
抗-肌球蛋白单克隆抗体(光面) 小鼠抗
clone hSM-V, ascites fluid
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
hSM-V, monoclonal
分子量
antigen 200-204 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
guinea pig, human, pig, canine, rabbit, chicken
技術
immunohistochemistry: 1:500 using and animal frozen section using acetone fixed human.
immunohistochemistry: suitable using using methacarn-fixed, paraffin-embedded sections of human and animal tissue
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MYH11(4629)
一般說明
抗肌球蛋白(平滑)(小鼠IgG1亚型)单克隆抗体来自hSM-V杂交瘤,其通过融合小鼠骨髓瘤细胞和人体子宫平滑肌提取液免疫的BALB /c小鼠的脾细胞产生。肌球蛋白(~500kDa)是一种细胞骨架蛋白,含有两条相同的重链(各~200kDa)和四条轻链(15-26kDa)。肌球蛋白分子由两个主要区域组成:尾巴(杆)和头部。
特異性
小鼠单克隆克隆hSM-V抗肌球蛋白(平滑)抗体在免疫印迹分析中与204和200 kDa的肌球蛋白重链多肽(SM-1和SM-2)反应。它不与骨骼肌、心肌或非肌肉肌球蛋白发生交叉反应。该抗体染色血管和内脏平滑肌细胞,以及具有平滑肌样特征的细胞(肌成纤维细胞和肌上皮细胞)。它不识别上皮,内皮或结缔组织成纤维细胞。本品可与人、犬、兔、猪、豚鼠和鸡的平滑肌组织发生反应。
免疫原
人子宫平滑肌提取物。
應用
该抗体可用于:
  • 免疫印迹
  • 免疫沉淀
  • 免疫组织化学
  • 免疫细胞化学
  • 流式细胞术
  • 免疫荧光
生化/生理作用
肌球蛋白与细胞运动有关。它们通过尾部区域聚集成细丝,并通过头部区域与肌动蛋白和ATP相互作用。肌球蛋白分子在生理离子强度和pH值溶液中自发聚集成细丝。事实上,粗丝主要由肌球蛋白分子组成。肌球蛋白的ATP酶被肌动蛋白激活。这种激活是驱动肌肉收缩的自由能的直接来源。它与肌动蛋白的聚合形式结合,肌动蛋白是细丝的主要成分。肌球蛋白通常被认为是非常特异性和可靠的平滑肌标志物,前提是所用抗体对平滑肌肌球蛋白具有特异性,并且不与骨骼肌、心肌或非肌肉肌球蛋白发生交叉反应。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Myosins: domain organisation, motor properties, physiological roles and cellular functions
The Actin Cytoskeleton, 77-122 (2016)
Decidual macrophages: key regulators of vascular remodeling in human pregnancy
Lash GE, et al.
Journal of Leukocyte Biology, 100(2), 315-325 (2016)
Direct measurements of local coupling between myosin molecules are consistent with a model of muscle activation
Walcott S and Kad NM
PLoS Computational Biology, 11(11), e1004599-e1004599 (2015)
Myosin: The Actin Motor Protein
Molecular Cell Biology. 4th edition. (2000)
Thorsten Walles et al.
The Journal of thoracic and cardiovascular surgery, 128(6), 900-906 (2004-12-02)
We sought to grow in vitro functional smooth muscle cells, chondrocytes, and respiratory epithelium on a biologic, directly vascularized matrix as a scaffold for tracheal tissue engineering. Ten- to 15-cm-long free jejunal segments with their own vascular pedicle were harvested