Merck
A2228
Sigma-Aldrich
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
mouse monoclonal, AC-74
别名:
Sigma β肌动蛋白抗体, Sigma 肌动蛋白抗体, Β 肌动蛋白抗体 Sigma, Β 肌动蛋白抗体-单克隆 小鼠抗-β-肌动蛋白抗体, Β肌动蛋白 Sigma 抗体, 肌动蛋白抗体 Sigma
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
产品名称
单克隆抗 β-肌动蛋白抗体 小鼠抗, clone AC-74, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
生物来源
mouse
偶联物
unconjugated
抗体形式
purified immunoglobulin
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
AC-74, monoclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 42 kDa
种属反应性
rabbit, sheep, cat, guinea pig, bovine, mouse, chicken, wide range, Hirudo medicinalis, canine, Drosophila, carp, pig, rat, human
请勿与下列物质发生反应
Dictyostelium discoideum
浓度
~2 mg/mL
技术
immunocytochemistry: 10-40 μg/mL using human or chicken fibroblasts
immunohistochemistry: suitable
microarray: suitable
western blot: 0.5-1 μg/mL using total cell extracts of human or chicken fibroblasts
同位素/亚型
IgG2a
UniProt登记号
应用
research pathology
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ACTB(60)
mouse ... Actb(11461)
rat ... Actb(81822)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
ACTB(actin β)基因编码 β-肌动蛋白。它是一种细胞骨架管家蛋白。存在于细胞质中。该基因位于人染色体7p22.1。
识别位于肌动蛋白β-亚型N-端上的表位。它能在多种组织和物种中特异地标记β肌动蛋白。在鸡沙囊超薄冰冻切片免疫荧光染色中,该抗体标记了致密体、连接连续致密体(也被desmin占据)的纵向通道和膜相关致密斑块。该抗体不与成人心肌或骨骼肌反应(除了样本中含有非肌肉细胞污染的痕迹),也不与 盘状 网虫中表达β-肌动蛋白的细胞反应。抗体识别的表位可耐受收福尔马林固定和石蜡包埋。B5、美沙康、乙醇或Bouin′s溶液也可用作固定剂。该抗体可作为免疫印迹中β-肌动蛋白的内控探针。
免疫原
少许修饰的β-胞质肌动蛋白N-末端多肽, Ac-Asp-Asp-Asp-Ile-Ala-Ala-Leu-Val-Ile-Asp-Asn-Gly-Ser-Gly-Lys,与KLH偶联。
应用
以单克隆抗肌动蛋白抗体为一级抗体,对MDCK细胞裂解物进行Western blot分析。
单克隆 抗-β-肌动蛋白抗体可用于免疫细胞化学(10-40μg/mL 人或鸡成纤维细胞),免疫组织化学和微阵列分析。
抗β-肌动蛋白单克隆抗体可用于蛋白质印迹和二维凝胶免疫印迹。
采用小鼠抗肌动蛋白单克隆抗体作为上样对照,对大鼠背根神经节共培养免疫沉淀蛋白进行western blot分析。
生化/生理作用
肌动蛋白是一种细胞骨架蛋白,可调节细胞运动、分泌、吞噬作用和胞质分裂。肌动蛋白的NH2-端可起到抗原作用。该末端还可以调节肌动蛋白相互作用,并且可以与肌球蛋白等蛋白质结合。
β-肌动蛋白调节细胞生长、迁移和 G-肌动蛋白库。ACTB变异导致多效性发育障碍。
外形
提供溶于0.01 M磷酸盐缓冲液的溶液,pH 7.4,含15mM叠氮钠。
储存及稳定性
储存在-20°C。如需连续使用,请将该产品储存在2-8°C,最长一个月。若长期贮存,将工作液分装冷冻保存于-20℃。不建议反复冻融或保存于“无霜”冰箱。如果长期储存时发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。工作稀释样品如在12小时内未使用,应丢弃。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Immune Pathology Associated with Altered Actin Cytoskeleton Regulation.
Dilki W, et al.
Autoimmunity, 43(1), 64-75 (2010)
β-Actin specifically controls cell growth, migration, and the G-actin pool
Tina M B, et al.
Molecular Biology of the Cell, 22(21) (2011)
Yuyu Yang et al.
Biochimica et biophysica acta. Gene regulatory mechanisms, 1862(8), 834-845 (2019-06-04)
Prostate cancer malignancies are intimately correlated with deregulated fatty acid metabolism. The underlying epigenetic mechanism is not fully understood. In the present study we investigated the mechanism whereby the chromatin remodeling protein BRG1 regulates the transcription of long-chain fatty acid
Over-expression of the BRMS1 family member SUDS3 does not suppress metastasis of human cancer cells
Alexandra CS, et al.
Cancer Letters, 276(1), 32-37 (2009)
Tejasvi Dudiki et al.
Biology of reproduction, 100(3), 721-736 (2018-11-01)
Four isoforms of serine/threonine phosphatase type I, PP1α, PP1β, PP1γ1, and PP1γ2, are derived from three genes. The PP1γ1 and PP1γ2 isoforms are alternately spliced transcripts of the protein phosphatase 1 catalytic subunit gamma gene (Ppp1cc). While PP1γ1 is ubiquitous
商品
This discussion will highlight some of these methodologies, namely, the use of Multiple Reaction Monitoring (MRM) and Protein-AQUA.
包含β-肌动蛋白、α-微管蛋白和波形蛋白用于细胞骨架结果蛋白活细胞分析的高滴度慢病毒颗粒。
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
查看所有结果