产品名称
抗-纤连蛋白 兔抗, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
种属反应性
human
技术
indirect ELISA: 1:10,000 using human fibronectin
indirect immunofluorescence: 1:400 using human foreskin cultured fibroblasts
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using human plasma fibronectin
UniProt登记号
应用
research pathology
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... FN1(2335)
一般描述
使用纯化的人纤连蛋白作为免疫原在兔中产生抗血清。通过免疫特异性纯化从抗血清中获得亲和力分离的抗体,该过程可基本上去除所有兔血清蛋白,包括免疫球蛋白(其不可与人纤连蛋白特异性结合)。通过对人成纤维细胞培养物的免疫荧光标记、ELISA和免疫印迹,以确定抗血清对人纤连蛋白具有免疫特异性。在免疫印迹中,使用人纤连蛋白观察到220kDa的特异性纤连蛋白条带(另一条94kDa的条带也可能观察到)。当用于免疫电泳时,抗体相对于正常人血浆显示处1-2弧度的沉淀。该产品可用于正常、发炎和肿瘤组织中纤连蛋白的免疫组织化学定位,用于检测培养细胞上的纤连蛋白以及人和动物体液、组织和细胞中纤连蛋白的结构和功能的研究。通过亲和分离的人纤连蛋白的抗体可用于培养的细胞、冷冻切片和福尔马林固定的、以及石蜡包埋的组织的免疫荧光和免疫过氧化物酶染色。也可以使用其他固定剂,例如Methacarn和乙醇。
纤连蛋白(FN)由两个几乎相同的分子量为220kDa的多肽以二硫键交联而成。细胞纤连蛋白在结构上和抗原性上类似于来自血浆的冷不溶性球蛋白,因此针对任一形式形成的多克隆抗体通常会有交叉反应。对纤连蛋白分子的仔细分析表明它含有几个功能和结构上不同的结构域,它们可以结合细胞表面、胶原蛋白、纤维蛋白原或纤维蛋白、补体、糖胺聚糖、蛋白多糖和肝素。纤连蛋白1由定位于人染色体2q35的基因编码。
纤连蛋白(FN)由两个几乎相同的分子量为220kDa的多肽以二硫键交联而成。细胞纤连蛋白在结构上和抗原性上类似于来自血浆的冷不溶性球蛋白,因此针对任一形式形成的多克隆抗体通常会有交叉反应。对纤连蛋白分子的仔细分析表明它含有几个功能和结构上不同的结构域,它们可以结合细胞表面、胶原蛋白、纤维蛋白原或纤维蛋白、补体、糖胺聚糖、蛋白多糖和肝素。纤连蛋白1由定位于人染色体2q35的基因编码。
纤连蛋白(FN)是一种多功能的细胞外基质糖蛋白。细胞纤连蛋白以二聚体或交联的多聚体形式存在,由成纤维细胞、上皮细胞和其他细胞类型产生。二聚体形式由两个几乎相同的~250kDa亚基组成,它们通过一对二硫键与C-末端共价连接。FN以二聚体形式存在于血浆中并由肝细胞分泌。
特异性
使用斑点印迹免疫测定法,该产物未显示出与层粘连蛋白、玻连蛋白、IV型胶原或A、B和C型硫酸软骨素的交叉反应。
免疫原
从人血浆中分离的纤连蛋白
应用
抗纤维连接蛋白抗体适用于:
- 免疫组织化学分析(IHC),以研究慢性胰腺炎中胰星状细胞的活性
- 细菌细胞的抗体阻断实验,以研究纤维连接蛋白在鼠疫耶尔森菌结合宿主细胞和Yop递送中的活性
- 作为一抗进行内皮细胞染色
- 细胞粘附实验,以研究抗人纤维连接蛋白抗体对内皮细胞粘附的影响
- NF-κB依赖性乳腺肿瘤研究中的免疫沉淀和蛋白质印迹分析
- 免疫荧光染色,以研究斑联蛋白尾部与纤维粘连之间的关联。
- 免疫印迹分析,以研究胰星状细胞(PSC)标志物神经胶质纤维酸性蛋白(GFAP)、α-平滑肌肌动蛋白(α-SMA)、I型胶原和纤维连接蛋白在全细胞溶解产物中的表达水平。
- 纤维连接蛋白分泌物的ELISA测定
- 微阵列分析。
生化/生理作用
纤连蛋白(FN)在细胞粘附、迁移、生长和分化中起重要作用。它具有结合各种功能重要结构域的能力,例如肝素、胶原蛋白/明胶和纤维蛋白。它还能刺激人非小细胞肺癌。
许多研究已经表明,纤维连接蛋白可能增强细胞粘附和扩展,并影响细胞在体内和培养基中的迁移路径。此外,已有研究表明,在恶性转化后,许多细胞会失去其大部分表面结合的纤连蛋白。纤连蛋白也被证明在细胞形态学、细胞骨架组织、吞噬作用、止血、胚胎分化和伤口修复中起作用。在 体外,纤连蛋白可由多种上皮细胞和间充质细胞产生,包括:成纤维细胞、软骨细胞、成肌细胞、施万细胞、巨噬细胞、肝细胞和肠上皮细胞。细胞纤连蛋白存在于许多组织中,包括脾、淋巴结、扁桃体、血管壁、肝、肾、肌肉、皮肤、脑和外周神经。它存在于基底膜和疏松的结缔组织基质中。它也存在于血小板α-颗粒中,并在活化后在血小板表面进行表达。
许多研究已经表明,纤维连接蛋白可能增强细胞粘附和扩展,并影响细胞在体内和培养基中的迁移路径。此外,已有研究表明,在恶性转化后,许多细胞会失去其大部分表面结合的纤连蛋白。纤连蛋白也被证明在细胞形态学、细胞骨架组织、吞噬作用、止血、胚胎分化和伤口修复中起作用。在 体外,纤连蛋白可由多种上皮细胞和间充质细胞产生,包括:成纤维细胞、软骨细胞、成肌细胞、施万细胞、巨噬细胞、肝细胞和肠上皮细胞。细胞纤连蛋白存在于许多组织中,包括脾、淋巴结、扁桃体、血管壁、肝、肾、肌肉、皮肤、脑和外周神经。它存在于基底膜和疏松的结缔组织基质中。它也存在于血小板α-颗粒中,并在活化后在血小板表面进行表达。
外形
溶于含有1%BSA和15mM叠氮化钠的0.01M磷酸盐缓冲盐水(pH 7.4)中
储存及稳定性
如需连续使用,可在2-8°C保存至多一月。对于更长期的存储,可对溶液进行等分并冷冻保存。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存后发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
免责声明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
Wei-hui Guo et al.
Molecular biology of the cell, 18(11), 4519-4527 (2007-09-07)
Recent studies suggest that mechanical signals mediated by the extracellular matrix play an essential role in various physiological and pathological processes; yet, how cells respond to mechanical stimuli remains elusive. Using live cell fluorescence imaging, we found that actin filaments
Christoph W Michalski et al.
Journal of translational medicine, 5, 63-63 (2007-12-07)
Interactions between mononuclear cells and activated pancreatic myofibroblasts (pancreatic stellate cells; PSC) may contribute to inflammation and fibrosis in chronic pancreatitis (CP). Markers of fibrosis and inflammation were concomitantly analysed by immunohistochemistry in chronic pancreatitis tissues. In vitro, PSC were
Molecular identification of COL6A3-CSF1 fusion transcripts in tenosynovial giant cell tumors.
Moller E, et al.
Genes Chromosomes Cancer, 47(1), 21-25 (2008)
Fibronectin molecule visualized in electron microscopy: a long, thin, flexible strand.
Erickson H P, et al.
The Journal of Cell Biology, 91(3), 673-678 (1981)
R Iida et al.
Journal of biochemistry, 101(2), 357-363 (1987-02-01)
Ugl-Y is a glycoprotein that is detected in normal urine samples from young men and women aged 0 to 17 years. It was purified by ammonium sulfate precipitation and various column chromatographies including affinity chromatography using anti-adult urine antibody coupled