Merck
M4276
Sigma-Aldrich
单克隆抗肌球蛋白(骨骼肌快肌) 小鼠抗
clone MY-32, ascites fluid
别名:
Anti-Myosin Antibody
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
MY-32, monoclonal
包含
15 mM sodium azide
物種活性
rat, chicken, rabbit, mouse, human, bovine, guinea pig, feline
技術
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:400 using skeletal muscle tissue
indirect immunofluorescence: 1:400
western blot: 1:1,000 using rabbit leg muscle extract
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
单克隆抗骨骼肌肌球蛋白(小鼠 IgG1 同种型)来源于小鼠骨髓瘤细胞与免疫小鼠脾细胞融合产生的杂交瘤。肌球蛋白是一种480,000道尔顿的蛋白,已知其可与肌肉和非肌肉细胞中的肌动蛋白相互作用。它包含两个相同的重链(每个200,000道尔顿)和四个轻链(15,000-26,000道尔顿)。肌球蛋白分子由两个主要区域组成:尾巴(杆)和头部;它们可通过尾部区域聚集成细丝,并通过头部区域与肌动蛋白和ATP相互作用。每种肌肉类型,如骨骼肌、心肌和平滑肌均存在多种形式的肌球蛋白重链,而非肌肉肌动蛋白异构体形式则存在于不同类型的骨骼肌中,存在何种形式取决于肌肉的生理功能。它们被指定为I型(慢抽搐)和II型(快抽搐)。II型纤维可进一步细分为IIA、IIB和IIC型。
定位于肌球蛋白重链上的表位。可对骨骼肌中发现的快速(II型)和新生儿肌动蛋白分子进行染色,但不会对培养细胞中的心肌、平滑肌或非肌肉肌球蛋白染色。能与人类横纹肌肉瘤发生反应。
特異性
单克隆抗骨骼肌球蛋白对肌球蛋白重链具有特异性。 它不会对人或动物的心肌或平滑肌肌球蛋白,或通过组织培养生长的细胞(非肌肉肌球蛋白)进行染色。 研究人员已经在人类骨骼肌上证明该抗体可对快抽搐(II型)肌球蛋白分子进行染色。 单克隆抗骨骼肌球蛋白抗体可与人横纹肌肉瘤发生反应。
免疫原
兔肌肉肌球蛋白。
應用
使用单克隆小鼠抗肌球蛋白(骨骼/快速)作为一抗,以1:90000的稀释度,通过蛋白质印迹对来自具有过去损伤的运动员的血清样品中的肌球蛋白(快)水平进行测定。
鼠抗-肌球蛋白(骨骼、快速)单克隆抗体用于:
  • 免疫组化
  • 免疫染色
  • 蛋白质印迹(稀释度为1:1000和1:90000)
  • 间接免疫荧光法(稀释度1:400),使用经福尔马林固定、石蜡包埋的人或动物骨骼肌组织制备物切片
  • 肌肉提取物或纯化肌球蛋白制剂的斑点免疫结合试验
单克隆抗骨骼肌球蛋白可用于人、兔、大鼠、小鼠、牛、鸡和豚鼠骨骼肌球蛋白的染色。抗快抽搐骨骼肌球蛋白的单克隆抗骨架肌球蛋白抗体可用于检测肿瘤中的横纹肌分化。 抗体可定位肌球蛋白链上的表位,其在常规福尔马林固定和石蜡包埋过程中可保持稳定。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Contractility and kinetics of human fetal and human adult skeletal muscle
Racca AW, et al.
The Journal of Physiology, 591(12), 3049-3061 (2013)
Shanshan Wang et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 8, 618617-618617 (2021-01-30)
Enhancer of zeste homolog 2 (EZH2) is the catalytic subunit of polycomb repressive complex 2 and contains a SET domain that catalyzes histone H3 trimethylation on lysine 27 (H3K27me3) to generate an epigenetic silencing mark. EZH2 interacts with transcription factors
An optimized histochemical method to assess skeletal muscle glycogen and lipid stores reveals two metabolically distinct populations of type I muscle fibers
Prats C, et al.
PLoS ONE, 8(10), e77774-e77774 (2013)
David Vaughan et al.
PloS one, 11(3), e0149046-e0149046 (2016-03-18)
A silencer region (I-allele) within intron 16 of the gene for the regulator of vascular perfusion, angiotensin-converting enzyme (ACE), is implicated in phenotypic variation of aerobic fitness and the development of type II diabetes. We hypothesised that the reportedly lower
Charlotte Suetta et al.
PloS one, 7(12), e51238-e51238 (2013-01-04)
Important insights concerning the molecular basis of skeletal muscle disuse-atrophy and aging related muscle loss have been obtained in cell culture and animal models, but these regulatory signaling pathways have not previously been studied in aging human muscle. In the