Merck
M5670
Sigma-Aldrich
抗 MAP 激酶 (ERK-1,ERK-2) 兔抗
whole antiserum
别名:
抗 MAP 激酶 (ERK-1,ERK-2), 抗 有丝分裂原活化蛋白激酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.44
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
whole antiserum
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
分子量
antigen ERK-2 42 kDa
antigen, ERK-1 44 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
human, rat, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μL
技術
microarray: suitable
western blot: 1:40,000-1:20,000 using rat brain extract and mouse NIH 3T3 fibroblast extract, respectively
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
MAP 激酶(MAPK,丝裂原激活蛋白激酶)也称为细胞外调节蛋白激酶(ERK)。是由蛋白激酶家族组成。MAP激酶同工型在中枢神经系统、胸腺、脾脏、心脏、肺和肾脏中广泛表达,同时也在 PC12 细胞和成纤维细胞中高水平表达。
特異性
42 kDa 和 44 kDa 条带的染色被 MAP 激酶肽 (317-339) 特异性抑制,而不受 MEK N-末端序列的 MAP 激酶激酶 (MEK) 肽 (34-48) 抑制。抗 MAPK 激酶 (ERK-1、ERK-2) 与 ERK-1 和 ERK-2 的磷酸化和非磷酸化形式(分别为 44 和 42 kDa)发生特异性反应。
免疫原
合成的肽段与从人MAP激酶(ERK1)的子域XI中提取的氨基酸317-339对应。
應用
兔抗 MAP激酶(ERK-1,ERK-2)抗体用于蛋白印迹分析 最低稀释度为1:40000,用于大鼠脑提取物;而用于小鼠NIH 3T3成纤维细胞的稀释度为1:20000。
生化/生理作用
酶的丝裂原活化蛋白激酶(MAPK)超家族参与广泛信号通路。 这一家族成员包括ERK1/2(细胞外信号调节蛋白激酶,又称 p42/p44 MAPK)、JNK 和 p38 MAPK 亚家族。这些酶是信号级联反应中的末端酶,每个激酶都会磷酸化并激活序列中的下一个酶。酪氨酸和苏氨酸的磷酸化对完全激活所有 MAPK 至关重要。几种激酶参与激活 ERK级联反应。这一级联反应由小G蛋白 Ras引发,此蛋白受到刺激后会激活 Raf1激酶。Raf1 通过激活 MEK 继续传递。激活后的 MEK 或是唯一能够特异性磷酸化和激活ERK的激酶。ERK 是一种重要的调节分子,可以磷酸化胞浆中的调节靶标(磷脂酶A2,PLA2),也可以磷酸化转移至细胞核中的底物(ELK1)。 ERK 级联反应的激活介导并调节信号转导通路,应对应激,响应有丝分裂信号,在发育和分化、学习、记忆和生存中具有重要意义。MAPK 在多种信号转导通路中起着至关重要的作用,将生长因子和G蛋白偶联受体的信号引导至细胞内靶标。MAP 激酶调节一些细胞过程,包括增殖、分化、细胞形态和肿瘤形成。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文件中另有说明,否则我们的产品仅用于研究用途,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途或任何类型的人类或动物消费或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
访问文档库
Effect of zinc on high glucose-induced epithelial-to-mesenchymal transition in renal tubular epithelial cells
Zhang X, et al.
International Journal of Molecular Medicine, 35(6), 1747-1754 (2015)
ErbB3/HER3 does not homodimerize upon neuregulin binding at the cell surface
Berger MB, et al.
Febs Letters, 569(1-3), 332-336 (2004)
GSK3 inhibitors regulate MYCN mRNA levels and reduce neuroblastoma cell viability through multiple mechanisms, including p53 and Wnt signaling
Duffy DJ, et al.
Molecular Cancer Therapeutics, 13(2), 454-467 (2014)
T T Giang Ho et al.
The Journal of biological chemistry, 283(31), 21588-21598 (2008-06-06)
RhoA plays a significant role in actin stress fibers formation. However, silencing RhoA alone or RhoA and RhoC did not completely suppress the stress fibers suggesting a residual "Rho-like" activity. RhoB, the third member of the Rho subclass, is a
Mitogen-Activated Protein Kinases and Their Role in Radiation Response.
Anupama M and Rajagopal R
Genes & Cancer, 4(9-10), 401-408 (2013)