主要文件
SAB4500797
Sigma-Aldrich
抗-AKT 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
AKT, AKT1激酶, C-AKT, PKB, 激酶Akt1
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
价格与库存信息目前不能提供
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen 55 kDa
种属反应性
mouse, rat, human
浓度
~1 mg/mL
技术
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
NCBI登记号
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... AKT1(207)
一般描述
抗-AKT抗体可检测总AKT蛋白的内源性水平。
AKT 丝氨酸/苏氨酸激酶 1 (AKT1)也称v-akt 鼠胸腺瘤病毒癌基因同源物1或蛋白激酶 B α(PKB-α),由位于人染色体14q32的基因编码。 它在肝脏、肌肉和脂肪细胞中高度表达。该编码蛋白是AKT家族成员,其特征在于氨基末端普列克底物蛋白同源 (pleckstrin homology,PH)结构域、短链α-螺旋连接子和羧基末端激酶结构域。
免疫原
该抗血清是针对衍生自人Akt的合成肽而生成的。
免疫原范围:90-139
应用
兔抗-AKT抗体可用于Western Blotting。
生化/生理作用
AKT 丝氨酸/苏氨酸激酶 1 (AKT1)是细胞存活和抗细胞凋亡功能的调节剂。该蛋白还在肿瘤发生中起关键作用。该基因的突变与前列腺癌的发病机理有关。已经在人胃癌中观察到该基因的表达上升。AKT1信号传导的异常导致精神分裂症的出现。
特点和优势
请完全放心地评估我们的抗体。如果抗体在您的研究中无效,我们将全额退款或换货。了解更多。
外形
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲盐水(不含Mg2+和Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
AKT plays a central role in tumorigenesis
Joseph R
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA (2001)
AKT plays a central role in tumorigenesis
Effat S
Nature Genetics (2004)
PBX3 is associated with proliferation and poor prognosis in patients with cervical cancer
Hongfang Li
OncoTargets and Therapy (2017)
Xin-Tong Fan et al.
Frontiers in endocrinology, 9, 633-633 (2018-11-09)
Studies of nesfatin-1 in glucose metabolism have become a topic of interest recently, however, the specific receptor for nesfatin-1 has not yet been identified. Some studies hinted at a connection between nesfatin-1 and the ghrelin receptor, growth hormone secretagogue receptor.
Association between single nucleotide polymorphisms in AKT1 and the risk of prostate cancer in the Chinese Han population.
Liu JM
Genetics and molecular research : GMR (2017)