Merck
SAB4301578
Sigma-Aldrich
抗 磷酸化 ERK1/2 (pThr 202/Tyr204 ) 兔抗
affinity isolated antibody
别名:
ERK-1, ERK1, ERT2, P44ERK1, PRKM3
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
42 kDa
44 kDa
物種活性
rat, mouse, human
濃度
1.0 mg/mL
技術
western blot: 1:500-1:1000 (Cell Lysate)
同型
IgG
登錄號
NP_001035145.1 
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pThr202/pTyr204)
基因資訊
human ... MAPK3(5595)
特異性
抗体只有在苏氨酸 202 和酪氨酸 204磷酸化时检测内源性 p44/42 MAP 激酶水平。
免疫原
来源于人 p44/42 MAP 激酶的苏氨酸 202/酪氨酸 204 (F-L-T (p)-E-Y (p)-V-A) 磷酸化位点附近的肽序列。
特點和優勢
完全放心地试用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多。
外觀
溶于1.0mg/mL磷酸盐缓冲盐水(不含Mg2+和Ca2+),pH 7.4,含150mM NaCl、0.02%叠氮化钠和50%甘油。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1