抗體表格
purified from hybridoma cell culture
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
JNK-PT48, monoclonal
形狀
buffered aqueous solution
分子量
antigen 46 kDa
antigen 54 kDa
物種活性
mouse, human, rat
濃度
~2 mg/mL
技術
immunocytochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 4-20 μg/mL using extract of human Jurkat cells activated with anisomycin
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... MAPK8(5599)
mouse ... Mapk8(26419)
rat ... Mapk8(116554)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
抗活化JNK(二磷酸化JNK)单克隆抗体(小鼠IgG1亚型)源自 JNK-PT48 杂交瘤,该杂交瘤小鼠骨髓瘤细胞和BALB/c 小鼠脾细胞(免疫接种对应于磷酸化JNK活化环的合成肽,采用KLH标记)融合产生。JNK(c-Jun N 末端蛋白激酶)属于丝裂原激活蛋白激酶 (MAPK) 酶超家族。通过 TXY 基序中酪氨酸 (Y) 和苏氨酸 (T) 残基的磷酸化,可活化MAPK 激酶。两个磷酸化残基之间的残基决定了 MAPK 活化的特异性,而JNK对应的残基是脯氨酸。JNK1-3的分子量分别为46、54和52 kDa。
特異性
该抗体可与JNK的活化二磷酸化形式发生特异性反应。抗体识别的表位包含JNK的调节位点(Thr183 和 Tyr185)。用单磷酸化的苏氨酸肽观察到弱的交叉反应,但是用JNK的非磷酸化或单磷酸化的酪氨酸肽则观察不到交叉反应。其不能识别任何形式的p38-MAPK或ERK-MAPK。
免疫原
包含氨基酸pTPpYVVTRYYR的合成肽序列,其与JNK激活环的磷酸化形式对应。
應用
抗活化JNK(二磷酸化JNK)单克隆抗体可用于免疫印迹、 酶联免疫吸附测定(ELISA)、免疫细胞化学、蛋白质印迹、 免疫组织化学。
生化/生理作用
c-Jun N 末端蛋白激酶 (JNK) 是主要的应激反应性激酶,与多种细胞系统中的细胞死亡有关。JNK 级联由小 GTP 酶(即 Rac 和细胞分裂控制蛋白 42 (CDC42))触发。JNK 活化后易位到细胞核,并在此物理结合并活化目标转录因子(cJun、AMP 依赖性转录因子 (ATF) 等)。
外觀
溶于磷酸盐缓冲液 (pH 7.4) 中,含有 15 mM 叠氮化钠。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、体外或体内治疗用途,或人类或动物任何类型的消费或使用。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
其他客户在看
Pigment Epithelium-Derived Factor Alleviates Tamoxifen-Induced Endometrial Hyperplasia
Molecular Cancer Therapeutics, 14(12), 2840-2849 (2015)
JNK signaling: regulation and functions based on complex protein-protein partnerships
Microbiology and Molecular Biology Reviews, 80(3), 793-835 (2016)
Activation and cellular localization of the p38 and JNK MAPK pathways in rat crescentic glomerulonephritis
Kidney International, 64(6), 2121-2132 (2003)
JNK-signaling: a multiplexing hub in programmed cell death
Genes & cancer, 8(9-10), 682-682 (2017)
PloS one, 7(7), e41633-e41633 (2012-08-23)
Major circulation pathologies are initiated by oxidative insult expansion from a few injured endothelial cells to distal sites; this possibly involves mechanisms that are important to understanding circulation physiology and designing therapeutic management of myocardial pathologies. We tested the hypothesis