Merck
P0074
Sigma-Aldrich
抗-PERK(C端) 兔抗
IgG fraction of antiserum, buffered aqueous solution
别名:
抗-E2AK3, 抗-EIF2AK3, 抗-HsPEK, 抗-PEK, 抗-PRKR-样内质网激酶, 抗-WRS, 抗-胰腺eIF2α激酶
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
生物来源
rabbit
质量水平
偶联物
unconjugated
抗体形式
IgG fraction of antiserum
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
分子量
antigen ~150 kDa
种属反应性
human (predicted), mouse, rat
技术
western blot: 1:500-1:1,000 using whole cell lysate of HEK-293T expressing PERK cells
UniProt登记号
运输
dry ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
一般描述
蛋白激酶RNA样内质网激酶(PERK)属于真核起始因子2α(eIF2α)激酶家族。它是一种跨膜激酶,在胰腺中高度表达。PERK包含两个主要结构域:激酶结构域和N末端结构域,如需要肌醇的酶1(IRE1),一种参与未折叠蛋白反应(UPR)的蛋白。
蛋白激酶RNA样内质网激酶(PERK)是三种哺乳动物未折叠蛋白反应(UPR)换能器之一。它是一种高度保守的真核起始因子2α(eIF2α)激酶。编码该蛋白的基因位于人类染色体2p11.2上。
特异性
抗PERK C端特异性识别PERK。
免疫原
其对应于与KLH偶联的小鼠PERK氨基酸1078-1092的合成肽。该序列在大鼠中是相同的,而在人中则有一个氨基酸不同。
应用
兔抗PERK(C端)抗体可用于蛋白质印迹和ERK(细胞外信号调节激酶)磷酸化测定。
生化/生理作用
蛋白激酶RNA样内质网激酶(PERK)响应不同的细胞应激信号。
蛋白激酶RNA样内质网激酶(PERK)是一种内质网(ER)应激传感器,可磷酸化真核起始因子2α(eIF2α),从而减少大多数信使RNA(mRNA)的翻译。在额颞叶痴呆的小鼠模型中,以PERK-eIF2α-依赖性方式抑制翻译在神经元丢失中起关键作用。PERK可保护心脏免受压力超负荷引起的充血性心力衰竭。该基因的突变与Wolcott-Rallison综合征(WRS)有关,该综合征的特征是永久性新生儿糖尿病,外分泌不足的胰腺,生长迟缓和骨质减少。
外形
0.01M 磷酸缓冲盐溶液,pH 7.4,含 15mM 叠氮化钠。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
PERK inhibition prevents tau-mediated neurodegeneration in a mouse model of frontotemporal dementia.
Radford H
Acta Neuropathologica (2015)
Role of the C-terminal di-leucine motif of 5-HT1A and 5-HT1B serotonin receptors in plasma membrane targeting
Damien Carrel
Journal of Cell Science (2006)
The eIF2a kinase PERK limits the expression of hippocampal metabotropic glutamate receptor-dependent long-term depression.
Trinh MA
Learning & Memory (2014)
Perk gene dosage regulates glucose homeostasis by modulating pancreatic ?-cell functions.
Perk gene dosage regulates glucose homeostasis by modulating pancreatic ?-cell functions.
Wang R
PLoS ONE (2014)
Endoplasmic reticulum stress sensor protein kinase R-like endoplasmic reticulum kinase (PERK) protects against pressure overload-induced heart failure and lung remodeling.
Hypertension (2014)