分子量
125 kDa
物種活性
human
濃度
1.0 mg/mL
技術
immunohistochemistry: 1:50-1:100
同型
IgG
登錄號
NP_004827.4.
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
phosphorylation (pThr981)
基因資訊
human ... EIF2AK3(9451)
一般說明
蛋白激酶(PKR)样内质网激酶(PERK)/EIF2AK3(真核翻译起始因子 2 α激酶)是I 型转膜蛋白, 位于内质网(ER)。 它是eIF2α激酶家族的成员。该基因位于人染色体2p。EIF2AK3具有16个外显子,由胞质和激酶结构域组成。
特異性
仅当在苏氨酸981处磷酸化时,抗体才可检测到内源性PEK/PERK的水平。
免疫原
源自人PEK/PERK的苏氨酸981(ARH(p)-TG)的磷酸化位点周围的肽序列。
生化/生理作用
蛋白激酶R(PKR)样内质网激酶(PERK)有助于检测由内质网(ER)应激产生的蛋白质折叠失衡。 EIF2AK3作为内质网(ER)应激传感器,可用于调节全蛋白的合成。 EIF2AK3基因突变会导致Wolcott-rallison综合征的发生。
特點和優勢
您可完全放心的评估我们的抗体。如果抗体在您的应用中没有发挥效果,我们将给予您完全的赔偿或更换抗体。 了解更多。
外觀
兔IgG,溶于磷酸盐缓冲盐水(不含Mg2+和Ca2+),pH7.4,150mM NaCl,0.02%叠氮化钠和50%甘油中。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
Monogenic diabetes in children and young adults: Challenges for researcher, clinician and patient.
Reviews in Endocrine & Metabolic Disorders, 7(3), 171-185 (2006)
The ER stress sensor PERK luminal domain functions as a molecular chaperone to interact with misfolded proteins.
Acta crystallographica. Section D, Structural biology, 72(12), 1290-1297 (2016)
Wolcott-Rallison Syndrome with Novel EIF2AK3 Gene Mutation.
Journal of Clinical Research in Pediatric Endocrinology, 8(4), 496-496 (2016)
Protein kinase R-like ER kinase and its role in endoplasmic reticulum stress-decided cell fate.
Cell Death & Disease, 6(7), e1822-e1822 (2015)
A functional haplotype in EIF2AK3, an ER stress sensor, is associated with lower bone mineral density.
Journal of Bone and Mineral Research, 27(2), 331-341 (2012)