Merck
I3266
Sigma-Aldrich
抗 人 IgG(Fab 特异性)、F(ab′ 2 片段 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
F(ab′)₂ IgG
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
价格与库存信息目前不能提供
生物源
goat
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
技術
quantitative precipitin assay: 2.0 mg/mL
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
一般說明
免疫球蛋白(Ig)属于免疫球蛋白超家族(IgSF)。Ig一般由两条重(H)链和两条轻(L)链组成。轻链可以是κ或λ链。每条链包含一个NH2末端“可变”(V)区和一个或多个COOH末端“恒定”(C)区。每个区都由两个通过二硫键′固定′起来的夹心式β折叠片组成。根据重链C结构域Ig主要有五种,分别是IgM、IgG、IgA、IgD和IgE同种型。IgG可以分为四个亚类:IgG1、IgG2、IgG3和IgG4。每个亚类都有不同的生物特性。
應用
山羊源抗人 IgG(Fab 特异性)F(ab′2)片段抗体可用于酶联免疫吸附测定(ELISA)和生物传感器方法。
生化/生理作用
IgG抗体亚型是免疫系统中最丰富的血清免疫球蛋白。它由B细胞分泌,存在于血液和细胞外液中,可防止细菌、真菌和病毒引起的感染。母体IgG可通过胎盘转移至胎儿,胎盘对新生儿免疫防御感染至关重要。
免疫球蛋白G(IgG)由木瓜蛋白酶消化,并产生两个可结合抗原的Fab片段和一个Fc片段。IgG由胃蛋白酶裂解成一个Fc片段和一个可以交联并结合抗原的二聚体F(ab)2
外觀
溶于 0.01 M 磷酸盐缓冲盐水 (pH 7.4) 中,含有 0.05% 叠氮化钠作为防腐剂
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
An integrated solution for rapid biosensing with robust linker free covalent bindingsurfaces
Yin Y, et al.
Biosensors And Bioelectronics, 42, 447-452 (2013)
Functional analysis of the broadly neutralizing human anti-HIV-1 antibody 2F5 produced in transgenic BY-2 suspension cultures
Sack M, et al.
Faseb Journal, 21(8), 1655-1664 (2007)
Structure and function of immunoglobulins.
Schroeder Jr H W and Cavacini L
The Journal of Allergy and Clinical Immunology, 125(2), S41-S52 (2010)
S Hashira et al.
Pediatrics international : official journal of the Japan Pediatric Society, 42(4), 337-342 (2000-09-15)
Maternal immunoglobulin G (IgG), transferred across the placenta to the fetus during intrauterine life, is an important component of the neonatal immunological defence mechanisms against infection. There is controversy with respect to differences in placental transfer of the different IgG