Merck
A8542
Sigma-Aldrich
抗-人IgG(Fab特异性)−碱性磷酸酶 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Goat Anti-Human IgG (Fab specific)−AP
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.46
生物来源
goat
偶联物
alkaline phosphatase conjugate
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
secondary antibodies
克隆
polyclonal
表单
buffered aqueous solution
技术
direct ELISA: 1:40,000
dot blot: 1:30,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:50
western blot (chemiluminescent): 1:30,000
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
一般描述
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成。这是一种糖蛋白,主要帮助免疫防御系统。IgG通常是单体。IgG可进一步细分为四类,即IgG1、IgG2、IgG3和IgG4。IgG抗体亚型是免疫系统中最丰富的血清免疫球蛋白。大约70%的总免疫球蛋白由IgG组成。
抗体标记物对人IgG和人IgG Fab片段具有专一性。标记物与人IgG Fc片段、小鼠IgG或大鼠IgG没有反应性。
用纯化的人IgG Fab片段免疫山羊制备抗血清。该抗体通过免疫特异性纯化从山羊抗人IgG抗血清中分离,该过程可基本上去除所有山羊血清蛋白,包括免疫球蛋白(其不可与人IgG的Fab片段特异性结合)。用0.2%戊二醛交联蛋白,将山羊抗人IgG与碱性磷酸酶连接
通过酶联免疫吸附(ELISA)测定碱性磷酸酶标记的抗人IgG的特异性。并通过ELISA测定标记抗体的交叉反应性
标记前,通过免疫电泳(IEP)鉴定抗体及其纯度。抗体制品电泳后进行针对抗山羊IgG和抗山羊全血清的扩散,可形成单条沉淀弧。
特异性
可与所有人Ig结合。
利用小鼠或大鼠样本,减少了背景染色干扰。
免疫原
使用纯化的人IgG Fab片段免疫山羊制取
应用
山羊抗人IgG(Fab特异性)-碱性磷酸酶抗体可用于酶联免疫吸附测定(ELISA)和化学发光ELISA。
已使用碱性磷酸酶标记的山羊抗人Fab片段特异性抗体作为二抗,通过蛋白质免疫印迹法对原代神经元细胞来源的核蛋白进行分析。
生化/生理作用
免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。
外形
0.05 MTris (pH 8.0) 溶液,含 1% 牛血清白蛋白、1 mM MgCl 2 和 15 mM 叠氮化钠
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的人类或动物食用或应用。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Pharmacokinetics and immunologic consequences of exposing macaques to purified homologous butyrylcholinesterase
Rosenberg Y, et al.
Life Sciences, 72(2), 125-134 (2002)
Christoph J Slavetinsky et al.
eLife, 11 (2022-01-20)
The pandemic of antibiotic resistance represents a major human health threat demanding new antimicrobial strategies. Multiple peptide resistance factor (MprF) is the synthase and flippase of the phospholipid lysyl-phosphatidylglycerol that increases virulence and resistance of methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) and
Natural antibodies to oxidation-specific epitopes: innate immune response and venous thromboembolic disease
Eichinger S, et al.
Journal of Thrombosis and Haemostasis, 16(1), 31-35 (2018)
Michelle R Ugolini-Lopes et al.
Advances in rheumatology (London, England), 59(1), 19-19 (2019-05-16)
To evaluate the frequency of anti-collagen type V in humans with early systemic sclerosis (SSc) compared to defined SSc patients and healthy controls, since collagen type V was shown to be overexpressed in early SSc patients' skin and there is
Evaluation of a latex agglutination kit for the detection of human antibodies to the lipopolysaccharide of Escherichia coli O157, following infection with verocytotoxin-producing E. coli O157
Chart H
Letters in Applied Microbiology, 29(6), 434-436 (1999)