Merck
HPA004101
Sigma-Aldrich
抗-SMARCD1 兔抗
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-60 kDa BRG-1/Brm-相关因子亚基A 兔抗, 抗-BRG1-相关因子60A 兔抗, 抗-SWI/SNF复合体60 kDa亚基 兔抗, 抗SWI/SNF相关蛋白,基质相关,依赖肌动蛋白的染色体调节子,亚家族D,成员1 兔抗
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
人類蛋白質圖譜編號:
NACRES:
NA.41
生物源
rabbit
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
產品線
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
形狀
buffered aqueous glycerol solution
物種活性
human, mouse, rat
技術
immunoblotting: 0.04-0.4 μg/mL
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:50-1:200
免疫原序列
MGPAPGQGLYRSPMPGAAYPRPGMLPGSRMTPQGPSMGPPGYGGNPSVRPGLAQSGMDQSRKRPAPQQIQQVQQQAVQNRNHNAKK
UniProt登錄號
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... SMARCD1(6602)
免疫原
染色质亚家族D成员1的SWI/SNF相关,基质相关,肌动蛋白依赖型调节因子,重组蛋白表位特征标签(PrEST)
應用
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
染色质亚家族D成员1SWI/SNF相关,基质相关,依赖肌动蛋白的调节子是一种由人SMARCD1基因编码的蛋白。它被定位到染色体12q13-q14,这是Allgrove综合征的关键区域。在哺乳动物中,它在含有蛋白成分的转录调节中具有重要的作用。
特點和優勢
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
聯結
相应抗原APREST86726
外觀
磷酸盐缓冲盐溶液,pH 7.2,含有40%甘油和0.02%叠氮化钠
法律資訊
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
访问文档库
H Z Ring et al.
Genomics, 51(1), 140-143 (1998-08-07)
The SWI/SNF-related, matrix-associated, actin-dependent regulators of chromatin (SMARC), also called BRG1-associated factors, are components of human SWI/SNF-like chromatin-remodeling protein complexes. We mapped five human SMARC genes toregions on four different human chromosomes, SMARCC1 to 3p23-p21, SMARCC2 to 12q13-q14, SMARCD1 to
Jianguang Chen et al.
Molecular and cellular biology, 25(20), 9016-9027 (2005-10-04)
The mammalian SWI/SNF chromatin remodeling complex, whose function is of critical importance in transcriptional regulation, contains approximately 10 protein components. The expression levels of the core SWI/SNF subunits, including BRG1/Brm, BAF155, BAF170, BAF60, hSNF/Ini1, and BAF57, are stoichiometric, with few
Jingya Xu et al.
The Journal of experimental medicine, 220(9) (2023-06-07)
Obesity and type 2 diabetes (T2D) are the leading causes of the progressive decline in muscle regeneration and fitness in adults. The muscle microenvironment is known to play a key role in controlling muscle stem cell regenerative capacity, yet the