Merck
所有图片(7)
主要文件
HPA005653
Sigma-Aldrich
抗-MAFB 兔抗
enhanced validation
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
别名:
抗-V-maf肌肉腱膜纤维肉瘤癌基因同源物B, 抗-转录因子MafB
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352203
人类蛋白质图谱编号:
NACRES:
NA.43
生物来源
rabbit
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
polyclonal
产品线
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies
表单
buffered aqueous glycerol solution
种属反应性
human
增强验证
orthogonal RNAseq
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技术
immunofluorescence: 0.25-2 μg/mL
immunohistochemistry: 1:200-1:500
免疫原序列
MEYVNDFDLLKFDVKKEPLGRAERPGRPCTRLQPAGSVSSTPLSTPCSSVPSSPSFSPTEQKTHLEDLYWMASNYQQMNPEALNLTPEDAVEALIGSHPVPQPLQSFDSFRGAHHHHHHHHPH
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
−20°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... MAFB(9935)
一般描述
肌肉腱膜纤维肉瘤癌基因同源物B(MafB)是一种转录因子,存在于多种组织中,在其羧基末端区域具有311个氨基酸,其中包含典型的bZip基序。
免疫原
转录因子MafB重组蛋白抗原表位标签(PrEST)
应用
成功使用该抗体的应用以及相关的同行评审论文如下所示。
染色质免疫沉淀分析(1篇论文)
由Atlas Antibodies提供技术支持的所有Prestige Antibodies抗体均由人类蛋白质图集(HPA)项目开发和验证,因此受到业内最广泛的表征支持。
人类蛋白质图集项目可以分为三大部分: 人体组织图谱、癌症图谱和人类细胞图谱。在组织和癌症图谱项目支持下产生的抗体已通过对数百种正常和疾病组织的免疫组织化学分析得到了验证,并且通过近期人类细胞图谱项目的努力,许多抗体已经过免疫荧光分析的表征,从而绘制人类蛋白质组图谱,不仅是在组织水平上,现在已经达到亚细胞水平。在人类蛋白质图集项目网站上单击图像库链接,可以查看这些图像和庞大的数据集。我们还提供Prestige Antibodies® 抗体的实验方案和其他有用信息。
生化/生理作用
肌肉腱膜纤维肉瘤癌基因同源物B(MafB)通过其亮氨酸重复结构形成同型二聚体,并特异性结合Maf识别元件(MAREs)。它通过其拉链结构与v-Maf和Fos形成异二聚体,并充当与MARE连接的启动子的反式激活因子。通过形成许多bZip二聚体,MafB与AP-1组分一起为多种基因的转录调控提供了极大的多样性。 MafB在骨髓单核细胞中特异性表达,并通过其亮氨酸拉链结构域与v-ets禽成红细胞增多症病毒E26癌基因同源物1(Ets-1)的DNA结合结构域结合。它还抑制含有Ets结合位点的启动子的Ets-1反式激活,并抑制Ets-1介导的转铁蛋白受体的反式激活,这对于红系分化至关重要。MafB在成红细胞细胞系中的过表达下调内源性转铁蛋白受体基因并抑制分化而不影响细胞增殖。
特点和优势
Prestige Antibodies®是经过高度表征和广泛验证的抗体,同时还有一个优点是其每个靶标的所有可用表征数据都可以通过位于此页面顶部产品名称下方的人类蛋白质图谱门户进行访问。Prestige Antibodies®对其他蛋白质的独特性和低交叉反应性是通过严密的抗原区域选择、亲和纯化和严格的选择来实现的。每种Prestige 抗体都有相应的Prestige 抗原对照品,可在链接部分找到。
每种Prestige 抗体的检测方法如下:
  • 44种正常人体组织和20种最常见癌症组织的IHC组织阵列。
  • 364个人重组蛋白片段的蛋白阵列。
联系
相应抗原APREST85134
外形
溶于磷酸盐缓冲生理盐水(pH 7.2),含有40%甘油和0.02%叠氮化钠的溶液
法律信息
Prestige Antibodies is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
个人防护装备
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Lothar C Dieterich et al.
Angiogenesis, 23(3), 411-423 (2020-04-21)
MAFB is a transcription factor involved in the terminal differentiation of several cell types, including macrophages and keratinocytes. MAFB is also expressed in lymphatic endothelial cells (LECs) and is upregulated by VEGF-C/VEGFR-3 signaling. Recent studies have revealed that MAFB regulates
Koji Nishimura et al.
PloS one, 12(1), e0170568-e0170568 (2017-01-25)
Primary auditory neurons (PANs) connect cochlear sensory hair cells in the mammalian inner ear to cochlear nucleus neurons in the brainstem. PANs develop from neuroblasts delaminated from the proneurosensory domain of the otocyst and keep maturing until the onset of
Yang Tian et al.
Frontiers in immunology, 13, 839796-839796 (2022-03-04)
Subarachnoid hemorrhage (SAH) is a life-threatening subtype of stroke with high rates of mortality. In the early stages of SAH, neuroinflammation is one of the important mechanisms leading to brain injury after SAH. In various central nervous system diseases, activation
Shuting Li et al.
Developmental dynamics : an official publication of the American Association of Anatomists, 251(7), 1156-1174 (2022-01-18)
Atoh1 is recognized to be essential for cochlear hair cell (HC) development. However, Atoh1 temporal and spatial expression patterns remain widely debated. Here, we aimed to obtain evidence to resolve the controversies regarding Atoh1 expression by generating a new knockin
L M Kelly et al.
The EMBO journal, 19(9), 1987-1997 (2000-05-03)
The bZip transcription factor MafB is expressed specifically in the myeloid lineage of the hematopoietic system and is up-regulated successively during myeloid differentiation from multipotent progenitors to macrophages. Here we report that this induction reflects an essential role of MafB