主要文件
567550
Millipore
磷酸氢二钠
ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers.
别名:
磷酸钠 二元, 磷酸二钠, 磷酸二钠, 磷酸氢二钠, 磷酸氢钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Na2HPO4
CAS号:
分子量:
141.96
MDL编号:
UNSPSC代码:
12161705
NACRES:
NA.25
等级
ACS reagent
质量水平
描述
Merck USA index - 14, 8659
表单
solid
制造商/商品名称
Calbiochem®
储存条件
OK to freeze
desiccated
杂质
≤0.01% insoluble material
颜色
white
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
溶解性
water: soluble
痕量阳离子
heavy metals: ≤0.001%
运输
ambient
储存温度
10-30°C
SMILES字符串
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
ACS试剂级。pH为8.7-9.3。
ACS试剂级。与一元磷酸钠(目录号567545或567549)一起用于制备生物缓冲液。
应用
  • 5-Fluorouracil monodispersed chitosan microspheres: Microfluidic chip fabrication with crosslinking, characterization, drug release and anticancer activity.: 本研究在交联过程中利用磷酸氢二钠,创建用于药物输送的单分散壳聚糖微球。这种微球设计用于5-氟尿嘧啶控释,表现出了在癌症治疗中的潜在应用价值(He T et al., 2020)。
  • Chitosan-based electrospun membranes: Effects of solution viscosity, coagulant and crosslinker.: 本研究调查了磷酸氢二钠作为交联剂在壳聚糖电纺膜制造中的应用。研究结果彰显了其在改善生物医学应用膜结构性能方面的重要性(Dodero A et al., 2020)。
  • Sodium Phosphate.: 本综述全面概述了磷酸氢二钠在各个领域的应用和特性,包括其在缓冲溶液、食品添加剂和药物制剂中的作用(NBK501909, 2006)。
警告
毒性:标准处理(A)
法律信息
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1