Merck
DUO92106
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ Orange Starter试剂盒山羊/兔
别名:
in situ Proximity Ligation Assay Kit, Protein Protein Interaction Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41116158
NACRES:
NA.32
价格与库存信息目前不能提供
产品线
Duolink®
技术
proximity ligation assay: suitable
荧光
λex 554 nm; λem 576 nm (orange) (Cyanine 3; Zeiss Filter set 20)
适用性
suitable for fluorescence
储存温度
−20°C
应用
Duolink®邻位连接检测(PLA®可在单分子水平上对固定细胞和组织样品的蛋白质相互作用、翻译后修饰和蛋白质表达水平进行内源性检测。[1][2]
遵循Duolink®原位荧光方案使用本产品。还提供了一组简介
请访问我们的Duolink® PLA资源中心,了解有关如何运行Duolink®实验、应用程序、故障排除等的信息。
为了进行完整的Duolink® PLA 原位实验,您需要两种可识别两个靶标表位的一抗(经过PLA、IHC、ICC或IF验证)。该入门试剂盒提供了30次Duolink® PLA反应所需的所有其他试剂,包括一对 PLA探针(抗山羊PLUS和抗兔MINUS)、橙色检测试剂、洗涤缓冲液和封固剂。请注意,一抗必须来源于与Duolink® PLA探针相同的物种。使用标准免疫荧光检测设备进行分析。
特异性
Duolink
® PLA 原位试剂适用于固定的细胞,离心涂片细胞,载玻片上生长的、福尔马林固定的、石蜡包埋(FFPE)的细胞,或组织(新鲜或冷冻)。没有最少细胞数量要求。
请让我们助您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特异性
Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 或组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特点和优势
  • 不需要过表达或基因操纵
  • 特异性高(假阳性较少)
  • 因滚环扩增而具有单分子灵敏度
  • 可进行相对量化
  • 无需特殊设备
  • 比FRET更快、更简单
  • 准确性高于co-IP
  • 结果可直接发表
法律信息
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
试剂盒组分也可单独购买
产品编号
说明
化学品安全说明书
  • DUO92005Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Rabbit MINUS化学品安全说明书
  • DUO92003Duolink® In Situ PLA® Probe Anti-Goat PLUS化学品安全说明书
  • DUO92007Duolink® In Situ Detection Reagents Orange化学品安全说明书
  • DUO82049Duolink® In Situ Wash Buffers, Fluorescence化学品安全说明书
  • DUO82040Duolink® In Situ Mounting Medium with DAPI化学品安全说明书
象形图
Health hazardCorrosion
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1
储存分类代码
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Thrombomodulin promotes focal adhesion kinase activation and contributes to angiogenesis by binding to fibronectin
Ysu YY, et al.
Oncotarget, 7(42), 68122-68139 (2016)
Phosphorylation-mediated interactions with TOPBP1 couple
2 53BP1 and 9-1-1 to control the G1 DNA damage checkpoint
Pearl LH, et al.
bioRxiv, 510032-510032 (2019)
Gunisha Sagar et al.
Gut, 65(7), 1165-1174 (2015-06-11)
New-onset diabetes and concomitant weight loss occurring several months before the clinical presentation of pancreatic cancer (PC) appear to be paraneoplastic phenomena caused by tumour-secreted products. Our recent findings have shown exosomal adrenomedullin (AM) is important in development of diabetes
Dipti Pravin Lambade et al.
Journal of clinical and diagnostic research : JCDR, 9(2), ZC01-ZC05 (2015-04-11)
The purpose of this vitro study was to comparatively evaluate the adhesive bonding of dual cured resin luting agents with lithium disilicate ceramic material. Porcelain laminate veneers were prepared with lithium disilicate ceramic material i.e. IPS Empress II( E-Max Press).
Shaida Ouladan et al.
International journal of oncology, 46(6), 2595-2605 (2015-04-23)
Solitary fibrous tumors (SFTs) are rare mesenchymal neoplasms, displaying variable morphological and clinicopathological features. Supportive immunohistochemical markers such as CD34, CD99, BCL2 and LSD1 are commonly applied in the differential diagnosis of SFTs, although none is sufficiently sensitive or specific
商品
Duolink® proximity ligation assay used to study neuron interactions furthering neuroscience research.
Duolink®邻位连接技术用于研究神经元相互作用,促进神经科学研究。
本实验方案描述了如何对细胞和组织样品中的蛋白质进行免疫荧光检测。
正确地准备、设置和执行 Duolink® PLA 实验方案需要考虑的因素。
查看所有结果
实验方案
This page details the Duolink® In Situ Short Protocol for fluorescence detection
This protocol describes how to perform immunofluorescent detection of proteins in cells and tissue.
本页详细介绍了Duolink®原位精简实验方案