Merck
DUO82047
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ 洗涤液,明场
别名:
in situ Proximity Ligation Assay Kit, Protein Protein Interaction Assay reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12161703
NACRES:
NA.32
物料
packing (powdered buffer pouches)
产品线
Duolink®
技术
proximity ligation assay: suitable
适用性
suitable for brightfield
储存温度
20-25°C
应用
Duolink®邻位连接检测(PLA®可在单分子水平上对固定细胞和组织样品的蛋白质相互作用、翻译后修饰和蛋白质表达水平进行内源性检测。
遵循Duolink®原位明场协议使用本产品。
请访问我们的
Duolink® PLA资源中心,了解有关如何运行Duolink®实验、应用程序、故障排除等的信息。
要进行完整的Duolink® 原位实验,您需要两种一抗(PLA、IHC、ICC或IF验证)识别两个靶表位。其他必需试剂包括来自不同物种的一对PLA探针(一个PLUS和一个MINUS)、检测试剂、洗涤缓冲液和封固剂。请注意,一抗必须来源于与Duolink® PLA探针相同的物种。使用HRP进行明场检测分析。
特异性
Duolink®原位清洗缓冲液,Brightfield用于在Duolink®原位明场程序中清洗标本载玻片。有关更多信息,参见数据表。
应用说明
需要在不同物种中产生的两种一抗。采用标准免疫荧光(IF)、免疫组化(IHC)或免疫细胞化学(ICC)测定法检测一抗(IgG类,单克隆或多克隆),确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® 原位 试剂适用于固定的细胞、离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定或石蜡包埋(FFPE)的组织(新鲜或冷冻)。没有最少细胞数量要求。
请让我们助您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特异性
Duolink®原位清洗缓冲液Brightfield用于在Duolink®原位明场程序中清洗标本载玻片。请参见我们的数据表以获得更多信息。
应用说明
需要使用在不同物种中产生的两种一抗。采用标准免疫荧光(IF)、免疫组化(IHC)或免疫细胞化学(ICC)测定法检测一抗(IgG类,单克隆或多克隆),确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® 原位试剂适用于固定的细胞、离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定或石蜡包埋(FFPE)的组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特点和优势
  • 不需要过表达或基因操纵
  • 特异性高(假阳性较少)
  • 因滚环扩增而具有单分子灵敏度
  • 可进行相对量化
  • 无需特殊设备
  • 比FRET更快、更简单
  • 准确性高于co-IP
  • 结果可直接发表
法律信息
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Annabel Christ et al.
Developmental cell, 22(2), 268-278 (2012-02-22)
Sonic hedgehog (SHH) is a regulator of forebrain development that acts through its receptor, patched 1. However, little is known about cellular mechanisms at neurulation, whereby SHH from the prechordal plate governs specification of the rostral diencephalon ventral midline (RDVM)
Agata Zieba et al.
Clinical chemistry, 56(1), 99-110 (2009-11-21)
The in situ proximity ligation assay (PLA) allows a protein or protein complex to be represented as an amplifiable DNA molecule. Recognition is mediated by proximity probes consisting of antibodies coupled with oligonucleotides. Upon dual binding of the proximity probes
Lei Zhu et al.
The Prostate, 73(2), 219-226 (2012-07-19)
PSA is the most useful prostate cancer marker. However, its levels are increased also in some non-malignant conditions. In circulation, the majority of PSA is complexed with protease inhibitors, including α(1) -antichymotrypsin (ACT). The proportion of the PSA-ACT complex is
Yoshihiro Akimoto et al.
Clinical proteomics, 8(1), 15-15 (2011-09-22)
The objective of the present study is to identify proteins that change in the extent of the modification with O-linked N-acetylglucosamine (O-GlcNAcylation) in the kidney from diabetic model Goto-Kakizaki (GK) rats, and to discuss the relation between O-GlcNAcylation and the
Franziska Wetzel et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 74(2), 373-392 (2016-09-09)
The zonula occludens (ZO)-2 protein links tight junctional transmembrane proteins to the actin cytoskeleton and associates with splicing and transcription factors in the nucleus. Multiple posttranslational modifications control the intracellular distribution of ZO-2. Here, we report that ZO-2 is a
商品
正确地准备、设置和执行 Duolink® PLA 实验方案需要考虑的因素。
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
包括建议和技巧、常见问题解答和基本故障排除的支持信息。
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
实验方案
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
使用明场显微镜和Duolink® PLA试剂用于检测和定量组织和细胞样品中的个体蛋白质、蛋白质修饰和蛋白质相互作用。
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
查看所有结果
相关内容
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay