Merck
DUO92008
Sigma-Aldrich
Duolink® In Situ 红色检测试剂
别名:
in situ Proximity Ligation Assay reagent, Protein Protein Interaction Assay reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352200
NACRES:
NA.32
产品线
Duolink®
质量水平
技术
proximity ligation assay: suitable
荧光
λex 594 nm; λem 624 nm (Texas Red®, Zeiss Filter set 31)
适用性
suitable for fluorescence
运输
dry ice
储存温度
−20°C
应用
Duolink®邻位连接检测(PLA)®) 可实现内源性检测蛋白质相互作用、翻译后修饰和在固定细胞和组织样本的单分子水平表达蛋白质水平。
浏览 Duolink® 原位荧光手册 应用该产品。一系列 简短的说明书可供使用。
访问我们的 Duolink® PLA 资源中心 获取更多关于如何操作Duolink® 实验,应用,复杂排除等更多信息。
为了完整地操作Duolink® PLA 原位 实验,您将需要两种可识别两个目的表位的初级抗体 (PLA, IHC, ICC 或 验证的IF) 。其他必要的试剂包括一对来自不同种类的PLA探针(一正一负)、检测试剂、洗涤缓冲液和封片剂。请注意,初级抗体需与Duolink® PLA探针来自相同物种。使用标准的免疫荧光检测设备进行分析。
特异性
红色荧光检测试剂常与Texas Red® 滤光片联用。
应用提示
两种初级抗体需来源于不同物种。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)试验中检测您的初级抗体(IgG类、单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和效价条件。Duolink® 原位 试剂适用于固定细胞、涂片细胞、载玻片细胞、福尔马林固定细胞、石蜡包埋(FFPE)或组织(新鲜或冷冻)。无最低细胞数量要求。
让我们为您服务,了解更多关于我们的定制服务项目的信息以加速您的Duolink®项目
阅览完整的Duolink®产品列表
特异性
红色荧光检测通常是采用Texas Red®滤光片。
应用说明
需要采用来自不同物种的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® 原位试剂适用于固定的细胞、离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定或石蜡包埋(FFPE)的组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特点和优势
  • 无需过量表达或基因操作
  • 高特异性(更少的假阳性)
  • 滚环扩增带来的单分子灵敏度
  • 可实现相对定量
  • 无需特殊仪器
  • 比FRET更快捷简单
  • 与co-IP相较有更好的准确度
  • 随时可发表的结果
组分
该产品由以下组成:
  • 5x 的连接液-包含与PLA探针杂交的寡核苷酸和连接所需的除连接酶外的所有成分
  • 1x 连接酶 (1 单位/μL)
  • 1x 聚合酶 (10 单位/μL)
5x Amplification Red-包含除聚合酶外的所有滚环扩增(RCA)所需的组份。它还含有寡核苷酸探针标记的荧光基团,可杂交到RCA产物中。
有关更多信息,请参见数据表。
检测试剂盒不包括:
初级抗体、PLA探针、洗涤缓冲液、封片剂
法律信息
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Texas Red is a registered trademark of Life Technologies
相关产品
产品编号
说明
价格
象形图
Health hazard
警示用语:
Danger
危险声明
预防措施声明
危险分类
Resp. Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Francesca Gabanella et al.
Journal of cell science, 129(4), 804-816 (2016-01-09)
Disconnection between membrane signalling and actin networks can have catastrophic effects depending on cell size and polarity. The survival motor neuron (SMN) protein is ubiquitously involved in assembly of spliceosomal small nuclear ribonucleoprotein particles. Other SMN functions could, however, affect
H J Wright et al.
Oncogene, 35(36), 4762-4772 (2016-02-16)
Triple-negative breast cancer (TNBC) is a highly aggressive and metastatic form of breast cancer that lacks the estrogen, progesterone and HER2 receptors and is resistant to targeted and hormone therapies. TNBCs express high levels of the transmembrane glycoprotein, complement C1r/C1s
Hyun Jik Lee et al.
Cell death and differentiation, 26(9), 1716-1734 (2018-11-23)
Hypoxia inducible factor 1α (HIF1α) is a master regulator leading to metabolic adaptation, an essential physiological process to maintain the survival of stem cells under hypoxia. However, it is poorly understood how HIF1α translocates into the nucleus in stem cells
Laura Poillet-Perez et al.
Oncotarget, 8(34), 55998-56020 (2017-09-17)
The GABARAPL1 protein belongs to the ATG8 family whose members are involved in autophagy. Our laboratory previously demonstrated that GABARAPL1 associates with autophagic vesicles, regulates autophagic flux and acts as a tumor suppressor protein in breast cancer. In this study
M Aubele et al.
British journal of cancer, 103(5), 663-667 (2010-08-12)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; breast tumour kinase) is overexpressed in up to 86% of the invasive breast cancers, and its association with the oncoprotein human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) was shown in vitro by co-precipitation. Furthermore, expression
商品
蛋白质是维持细胞结构和功能所必需的复杂生物分子。大多数蛋白质通常与各种分子(包括其他蛋白质)互作而发挥功能。
Proteins interact with various molecules, including other proteins, to fulfill complex cellular functions within biological systems.
Proteins interact with various molecules, including other proteins, to fulfill complex cellular functions within biological systems.
Proteins interact with various molecules, including other proteins, to fulfill complex cellular functions within biological systems.
查看所有结果
实验方案
This page details the Duolink® In Situ Short Protocol for fluorescence detection
This protocol describes how to perform immunofluorescent detection of proteins in cells and tissue.
本页详细介绍了Duolink®原位精简实验方案