产品线
Duolink®
质量水平
技术
proximity ligation assay: suitable
荧光
λex 495 nm; λem 527 nm (green) (FITC (Cyanine 2), Zeiss Filter set 38)
适用性
suitable for fluorescence
运输
dry ice
储存温度
−20°C
一般描述
特异性
应用
- 检测来自冷冻大鼠脑切片
- 人胚肾 293 细胞 (HEK)
- 垂体组织中加压素和促性腺激素释放激素 (GnRH)的结合
特点和优势
- 不需要过表达或基因操纵
- 特异性高(假阳性较少)
- 因滚环扩增而具有单分子灵敏度
- 可进行相对定量
- 无需特殊设备
- 比FRET更快、更简单
- 准确性高于免疫共沉淀
- 结果可直接发表
组分
- 5x连接 - 包含与PLA探针杂交的寡核苷酸和除连接酶外的连接所需的所有组分
- 1x连接酶(1单位/μL)
- 1x聚合酶(10单位/μL)
- 5xAmplification Green - 包含除聚合酶外的滚环扩增(RCA)所需的所有组分。它还包含用荧光团标记的寡核苷酸探针,其能与RCA产物进行杂交。
不包括在检测试剂盒中:
一抗、PLA探针、洗涤缓冲液、封固剂
制备说明
储存及稳定性
其他说明
请访问我们的Duolink® PLA资源中心,了解有关如何运行Duolink®实验、应用程序、故障排除等的信息。
请让我们助您完成工作,了解有关我们的定制服务计划的更多信息,加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
法律信息
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
商品
本实验方案描述了如何对细胞和组织样品中的蛋白质进行免疫荧光检测。
正确地准备、设置和执行 Duolink® PLA 实验方案需要考虑的因素。
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
包括建议和技巧、常见问题解答和基本故障排除的支持信息。
实验方案
This page details the Duolink® In Situ Short Protocol for fluorescence detection
This protocol describes how to perform immunofluorescent detection of proteins in cells and tissue.
本页详细介绍了Duolink®原位精简实验方案
相关内容
Applications to detect, quantify and visualize protein-protein interactions, post-translational modifications and low expression protein detection using proximity ligation assay
利用邻位连接技术对蛋白质互作、翻译后修饰和低表达蛋白进行检测、定量和成像应用。