Merck
DUO92006
Sigma-Aldrich
Duolink® 原位 PLA® 探针抗山羊 MINUS
Affinity purified Donkey anti-Goat IgG (H+L)
别名:
in situ Proximity Ligation Assay Kit, Protein Protein Interaction Kit
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.32
生物源
donkey (polyclonal)
抗體表格
affinity purified immunoglobulin (secondary antibody)
抗體產品種類
primary antibodies
產品線
Duolink®
物種活性
goat
技術
immunofluorescence: suitable
proximity ligation assay: suitable
適合性
suitable for brightfield
suitable for fluorescence
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
應用
Duolink® 邻近连接检测(PLA®可以在单分子水平上对固定细胞和组织样品中的蛋白相互作用、翻译后修饰和蛋白表达水平进行内源性检测。
该产品可应用于 Duolink® 原位荧光方案Duolink® 原位明场方案,这取决于所用的检测试剂。
访问我们的 Duolink® PLA 资源中心,了解有关如何进行 Duolink® 实验、应用、故障排除等信息。
要进行完整的 Duolink® PLA 原位实验,您需要两种一抗(PLA、IHC、ICC 或 IF 验证)识别两个靶表位。其他必需的试剂包括来自不同物种的一对 PLA 探针(一个 PLUS 和一个 MINUS)、检测试剂、洗涤缓冲液和封固剂。请注意,一抗必须来源于与 Duolink® PLA 探针相同的物种。使用标准免疫荧光检测设备进行分析。HRP 也可用于明场检测。
特异性
PLA 探针抗山羊与全分子山羊 IgG 和其他山羊免疫球蛋白的轻链反应。 PLA 探针抗山羊可与绵羊抗体交叉反应,但与鸡、豚鼠、叙利亚仓鼠、马、人、小鼠、兔和大鼠血清蛋白交叉反应性很小。本产品须配合不同物种的 PLUS 探针使用。想了解更多信息,请参阅我们的产品选择指南
应用说明
需要在不同物种中产生的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、离心涂片细胞、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定或石蜡包埋(FFPE)的细胞或者组织(新鲜的或冷冻的)。没有最少细胞数量要求。
了解有关我们的定制服务项目的更多信息,让我们为您工作,加快您的Duolink® 项目进展
查看完整的 Duolink® 产品列表
特异性
抗山羊PLA探针可与全分子山羊IgG和其它山羊免疫球蛋白的轻链反应。抗山羊PLA探针可与绵羊抗体交叉反应,但与鸡、豚鼠、叙利亚仓鼠(Syrian hamster)、马、人、小鼠、兔和大鼠血清蛋白具有极小的交叉反应性。不同物种的PLUS探针必须与本产品同时使用。请参见我们的 产品选择指南 以获得更多信息。
应用说明
需要使用在不同物种中产生的两种一抗。在标准免疫荧光(IF)、免疫组织化学(IHC)或免疫细胞化学(ICC)检测中测试您的一抗(IgG类,单克隆或多克隆),以确定最佳的固定、封闭和滴度条件。Duolink® PLA 原位试剂适用于固定细胞、细胞离心涂片、载玻片上生长的细胞、福尔马林固定石蜡包埋 (FFPE) 或组织(新鲜或冷冻)。无最小细胞数量要求。
让我们为您完成相关工作,了解更多关于我们定制服务计划的相关信息,以加速您的Duolink®项目
查看完整的Duolink®产品列表
特點和優勢
  • 无需过表达或基因操作
  • 特异性高(假阳性较少)
  • 滚环扩增产生的单分子灵敏度
  • 可进行相对定量
  • 无需特殊设备
  • 比 FRET 快速简单
  • 与 co-IP 相比,准确性提高
  • 结果即将出版
成分
该产品包括以下组份:
  • 5x PLA 探针抗山羊 MINUS - 与寡核苷酸 MINUS 缀合的驴抗山羊二抗
  • 1x 封闭液 - 样品封闭试剂
  • 1x 抗体稀释液 - 用于稀释 PLA 探针和一抗
查看数据表获取更多信息。
法律資訊
Duolink is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PLA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
访问文档库
Xiaofan Li et al.
PLoS pathogens, 13(3), e1006249-e1006249 (2017-03-02)
Trials to reintroduce chloroquine into regions of Africa where P. falciparum has regained susceptibility to chloroquine are underway. However, there are long-standing concerns about whether chloroquine increases lytic-replication of Epstein-Barr virus (EBV), thereby contributing to the development of endemic Burkitt
Xiaofan Li et al.
Journal of virology, 93(17) (2019-06-14)
Herpesviruses are ubiquitous, and infection by some, like Epstein-Barr virus (EBV), is nearly universal. To persist, EBV must periodically switch from a latent to a replicative/lytic phase. This productive phase is responsible for most herpesvirus-associated diseases. EBV encodes a latency-to-lytic
Roberto Di Maio et al.
Science translational medicine, 10(451) (2018-07-27)
Missense mutations in leucine-rich repeat kinase 2 (LRRK2) cause familial Parkinson's disease (PD). However, a potential role of wild-type LRRK2 in idiopathic PD (iPD) remains unclear. Here, we developed proximity ligation assays to assess Ser1292 phosphorylation of LRRK2 and, separately
M Aubele et al.
British journal of cancer, 103(5), 663-667 (2010-08-12)
Protein tyrosine kinase 6 (PTK6; breast tumour kinase) is overexpressed in up to 86% of the invasive breast cancers, and its association with the oncoprotein human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) was shown in vitro by co-precipitation. Furthermore, expression
John J Peluso et al.
Endocrinology, 153(8), 3929-3939 (2012-06-22)
Progesterone (P4) receptor membrane component (PGRMC)1 is detected as a 22-kDa band as well as higher molecular mass bands (>50 kDa) in spontaneously immortalized granulosa cells. That these higher molecular mass bands represent PGRMC1 is supported by the findings that
商品
正确地准备、设置和执行 Duolink® PLA 实验方案需要考虑的因素。
Support information including tips and tricks, frequently asked questions, and basic troubleshooting.
包括建议和技巧、常见问题解答和基本故障排除的支持信息。
Things to consider for preparation, setup and execution of the Duolink® assay protocol
实验方案
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
使用明场显微镜和Duolink® PLA试剂用于检测和定量组织和细胞样品中的个体蛋白质、蛋白质修饰和蛋白质相互作用。
Duolink® PLA reagents enable brightfield detection and quantification of proteins and interactions in tissue samples.
查看所有结果