主要文件
CLS430518
Corning® Easy-Grip圆形塑料储存瓶
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 1,000 mL, cap (plug seal), case of 24
别名:
储存瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41121800
NACRES:
NB.24
材料
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
orange high-density polyethylene cap (plug seal)
round bottle
round clear polystyrene
無菌
sterile
sterile
特點
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
包裝
case of 24
製造商/商標名
Corning 430518
瓶容量
1,000 mL
瓶頸直徑
~42 mm
頸直徑
45 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
  • Corning® Easy-Grip 一次性储存瓶是储存培养基、缓冲液和其他水溶液的理想选择。
  • 其具有易于抓握的侧面,便于操作。
  • 插头密封盖(45 mm)可提供气密密封并有助于将污染风险降至最低。
  • 经无热原认证。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)