主要文件
CLS431175
Corning® Easy-Grip圆形塑料储存瓶
round clear polystyrene, sterile, bottle capacity 150 mL, cap (plug seal), case of 24
别名:
储存瓶
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NB.13
物料
cap (plug seal)
clear polystyrene bottle
cylindrical bottle
orange high-density polyethylene cap (plug seal)
round clear polystyrene
无菌性
sterile
sterile
特点
cap
graduated
graduations
neck thread wide mouth
包装
case of 24
制造商/商品名称
Corning 431175
瓶容量
150 mL
瓶颈内径
~42 mm
颈直径
45 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
  • Corning® Easy-Grip 一次性储存瓶是储存培养基、缓冲液和其他水溶液的理想选择。
  • 其具有易于抓握的侧面,便于操作。
  • 插头密封盖(45 mm)可提供气密密封并有助于将污染风险降至最低。
  • 经无热原认证。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)