主要文件
CLS431098
Corning® 瓶顶真空过滤系统
polyethersulfone membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 54.5 cm2, filter capacity 1000 mL
别名:
实验室滤器, 瓶顶滤器, 真空系统滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104914
NACRES:
NB.24
物料
high-density polyethylene cap (plug seal)
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
无菌性
sterile
特点
cap plug seal
graduations
包装
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
制造商/商品名称
Corning 431098
瓶容量
1000 mL
过滤器容量
1000 mL
漏斗容量
1000 mL
膜面积
54.5 cm2
颈直径
45 mm
颜色
orange cap
孔径
0.22 μm
配件
GL 45 bottle neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
Corning® 瓶顶真空过滤系统 具有方形滤头支撑,可提高过滤性能。这些 瓶顶真空过滤系统 专为 细胞培养 和/或 组织培养 基、生物流体和其他水溶液的过滤和存储而设计。该系统由聚苯乙烯收集瓶和带过滤膜的过滤漏斗,以及带软管接口的聚乙烯颈接头组成。
Corning方形的瓶顶真空过滤系统可支持更高容量的聚醚砜(PES)膜以实现更好的过滤效果。这些新型的瓶/过滤系统是设计用于过滤和储存细胞培养和组织培养基、生物流体和其他水相溶液。
  • 聚醚砜(PES)膜可提供最快的流速、最低的蛋白质结合并具有低可萃取性,是过滤细胞培养基的最佳选择。
  • 接收瓶具有可更好操作的易于抓握侧面。
  • 可购买更多的储存瓶用于提高容量。
  • 瓶盖是以无菌的独立包装形式提供。
  • 带角度的软管接头简化了真空管道的连接。
  • 独立包装,无菌且经热原认证。
  • 每个系统都有印刷在单元上的膜材料和孔径信息,并根据膜类型以颜色进行区分,以便于产品的识别。-
  • 有效期会出现在过滤漏斗和运输箱上。
  • 膜的有效期是从产品生产日起三年。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)