Merck
CLS430517
Corning® 瓶顶真空过滤系统
cellulose acetate membrane, pore size 0.22 μm, membrane area 54.5 cm2, filter capacity 1000 mL
别名:
实验室过滤器, 瓶顶过滤器, 真空系统过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
41104914
NACRES:
NB.24
材料
cellulose acetate membrane
high-density polyethylene cap (plug seal)
polystyrene housing
無菌
sterile
特點
cap plug seal
graduations
包裝
pack of 1
case of 12
pkg of (individually wrapped system)
製造商/商標名
Corning 430517
瓶容量
1000 mL
過濾器容量
1000 mL
漏斗容量
1000 mL
膜面積
54.5 cm2
頸直徑
45 mm
顏色
orange cap
孔徑
0.22 μm
接頭
GL 45 bottle neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般說明
Corning方形瓶顶真空过滤系统可支撑更高容量的醋酸纤维素(CA)膜,从而提供更好的过滤性能。醋酸纤维素(CA)膜可提供快速的流速和低蛋白结合,并且适用于过滤细胞培养基 这些新的瓶子/过滤系统设计可用于过滤和储存细胞培养物和/或组织培养基、生物流体以及其他水溶液。
  • 醋酸纤维素(CA)膜可提供最快的流速、最低的蛋白质结合、以及低浸出物,最适合过滤细胞培养基。
  • 收集瓶具有易于抓握的侧面,以便于操作。
  • 额外的储存瓶可供购买以增加容量。
  • 瓶盖是无菌的,并单独包装。
  • 带角度的软管接头可简化真空线的连接。
  • 独立包装、无菌且已认证无热原。
  • 每个过滤系统上都印刷有膜材料和孔径信息,并已对膜类型进行了颜色编码,以便于产品识别。-
  • 产品到期日期显示在漏斗和装运箱上。
  • 膜的有效期是自产品生产之日起三年。
Corning® 瓶顶真空过滤系统 具有方形滤头支撑,可提高过滤性能。这些 瓶顶真空过滤系统 专为 细胞培养 和/或 组织培养 基、生物流体和其他水溶液的过滤和存储而设计。该系统由聚苯乙烯收集瓶和带过滤膜的过滤漏斗,以及带软管接口的聚乙烯颈接头组成。
法律資訊
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.