主要文件
CLS431174
Corning ® 瓶口真空过滤器
polyethersulfone membrane, sterile, pore size 0.22 μm, membrane diam. 70 mm, funnel capacity 1000 mL, case of 12
别名:
实验室过滤器, 瓶顶过滤器, 真空系统过滤器
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41104914
NACRES:
NB.24
物料
polyethersulfone membrane
polystyrene housing
yellow adapter
无菌性
sterile
特点
cap: no
graduations
包装
case of 12
制造商/商品名称
Corning 431174
过滤器容量
1000 mL
漏斗容量
1000 mL
膜直径
70 mm
颈直径
45 mm
孔径
0.22 μm
配件
GL 45 bottle neck
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
Corning方形瓶顶真空过滤器支持更高容量的聚醚砜(PES)膜,具有更好的过滤性能。这些新型瓶/过滤器被设计用于过滤和储存细胞培养基和/或组织培养基、生物流体和其他水溶液。
  • 适合45mm瓶颈的塑料或玻璃培养基瓶。
  • 聚醚砜(PES)膜具有最快的流速、最低的蛋白质结合率和低含量的可萃取物,是过滤细胞培养基的最佳选择。
  • 带角度的软管接头简化真空管路连接。
  • 独立包装,无菌,经过无热原认证。
  • 每个过滤器都带有印刷的膜材料和孔径标识,标识颜色按膜类型区分,便于识别产品。
  • 有效日期印于漏斗和包装箱上。
  • 膜的有效期为自产品生产之日起三年。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)