主要文件
CLS431430
康宁®方形聚碳酸酯储物瓶
square clear polycarbonate, sterile, bottle capacity 150 mL, cap (plug seal), case of 24
别名:
polycarbonate containers, polycarbonate plastic containers, polycarbonate storage containers
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
41121800
NACRES:
NA.75
物料
cap (plug seal)
polycarbonate bottle (square)
screw top polypropylene cap
square clear polycarbonate
无菌性
sterile
sterile
特点
cap
disposable
graduations 50 mL
包装
case of 24
case of 24
制造商/商品名称
Corning 431430
存货情况
not available in Canada
瓶容量
150 mL
瓶颈内径
~44 mm
配件
GL 45 thread
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
康宁方形聚碳酸酯储物瓶更易于操作,搁架或高压灭菌器所需空间更小(13-20%),非常适合混合、取样和储存。
注意:这些方形聚碳酸酯储存瓶不应与瓶盖过滤装置一起使用,或用于其他涉及真空压力的应用中,因为可能会发生破损。高压灭菌后不要立即拧紧盖子,因为冷却产生的真空会导致破裂。
  • 坚固的聚碳酸酯瓶比其他玻璃或塑料瓶更耐破裂。
  • 使用无衬套、45mm一体式高压灭菌橙色GL45螺纹聚丙烯塞密封盖。
  • 屏蔽白色珐琅刻度比模制刻度更容易看到
  • 用伽马射线消毒
  • 大白色标记点更容易识别
  • 瓶子可以在121℃和15psi条件下高压灭菌一次。重复高压灭菌会削弱聚碳酸酯,因此不推荐使用。
  • 可选的可重复使用带硅胶隔垫帽(SIAL类别号CLS139545HTSC、CLS139545TS),用于注射器取样或试剂引入的容器可用于这些盖子。
注:
大多数设计用于玻璃储存瓶的GL45螺纹瓶盖使用不同的密封设计,如果用在这些塑料瓶上,除非它们有橡胶衬里,否则不会形成牢固的密封。
法律信息
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)