生物来源
plant seeds (Jack bean )
方案
≥99% (TLC)
表单
powder
颜色
white
mp
160-165 °C (dec.)
溶解性
H2O: 100 mg/mL
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
OS(O)(=O)=O.N[C@@H](CCONC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N4O3.H2O4S/c6-3(4(10)11)1-2-12-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h3H,1-2,6H2,(H,10,11)(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4)/t3-;/m0./s1
InChI key
MVIPJKVMOKFIEV-DFWYDOINSA-N
基因信息
human ... NOS2(4843)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般描述
作为一种非蛋白质氨基酸,刀豆氨酸是精氨酸的同源物。它存在于苜蓿、丁香、豆类、洋葱和芽菜等植物中。刀豆氨酸是由L-刀豆氨酸琥珀酸合成而来,其生物合成途径首次在刀豆植物中阐述。
应用
刀豆氨酸已用于:
- 用作酵母翻译研究的翻译抑制剂
- 用作筛选酵母的合成缺陷型(SC)培养基的组分
- 在刀豆氨酸突变频率分析中筛选酿酒酵母
生化/生理作用
刀豆氨酸是一种天然的L-氨基酸,因结构与L-氨基酸相似,用于对抗和干扰L-精氨酸-利用酶。它是一种诱导型一氧化氮合酶(iNOS)的选择性抑制剂。作为精氨酰tRNA的底物,其在蛋白质合成过程中被合并,导致它作为精氨酸tRNA的底物,在蛋白质合成过程中被合并,导致异常的canavanyl蛋白质。补充刀豆氨酸会恶化紫花苜蓿引起系统性红斑狼疮样综合征(SLE),其与核内体和蛋白酶体的结合破坏了抗原加工。
天然存在的 L-氨基酸会干扰 L-精氨酸利用酶,原因是它与该 L-氨基酸结构相似。它是诱导型一氧化氮合成酶 (iNOS) 的选择性抑制剂。
天然存在的 L-氨基酸,会干扰 L-精氨酸利用酶;诱导型一氧化氮合成酶 (iNOS) 的选择性抑制剂。
储存分类代码
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
Lot/Batch Number
其他客户在看
L-canavanine, a selective inhibitor of inducible NO synthase, increases plasma endothelin-1 concentrations in dogs with endotoxic shock
Mitaka C, et al.
Journal of Critical Care, 16(1), 17-23 (2001)
Toshiya Ogata et al.
Cell biology international, 40(1), 100-106 (2015-10-29)
A mitochondrial superoxide dismutase (SOD2) is the first line of antioxidant defense against mitochondrial superoxide. Even though the involvement of SOD2 in lifespan has been studied extensively in several organisms, characterization of the aging process has not been performed for
High-throughput transformation of Saccharomyces cerevisiae using liquid handling robots
Liu G, et al.
PLoS ONE, 12(3), e0174128-e0174128 (2017)
Systematic gene-to-phenotype arrays: a high-throughput technique for molecular phenotyping
Jaeger PA, et al.
Molecular Cell, 69(2), 321-333 (2018)
Cyanamide is biosynthesized from l-canavanine in plants
Kamo T, et al.
Scientific reports, 5, 10527-10527 (2015)