Merck
C0712
Sigma-Aldrich
CDP-Star® 化学发光底物
0.25 mM in H2O
别名:
2-氯-5-(4-甲氧基螺[1,2-二氧杂环丁烷-3,2′-(5-氯三环[3.3.1.13.7]癸烷])-4-基] -1-苯基磷酸二钠
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C18H19Cl2O7Na2P
分子量:
495.20
MDL编号:
UNSPSC代码:
12352204
PubChem化学物质编号:
NACRES:
NA.83
价格与库存信息目前不能提供
方案
≥75% (HPLC)
质量水平
表单
liquid
用途
sufficient for 20 blots detection of alkaline phosphatase-labeled molecules (10 × 10 cm)
浓度
0.25 mM in H2O
储存温度
2-8°C
SMILES字符串
Cl[C@]1(C2)C[C@H]3C4(OOC4(C5=CC(OP([O-])([O-])=O)=C(Cl)C=C5)OC)[C@@H]2C[C@@H](C1)C3
InChI
1S/C18H21Cl2O7P.2Na/c1-24-18(14-6-13(2-3-15(14)19)25-28(21,22)23)17(26-27-18)11-4-10-5-12(17)9-16(20,7-10)8-11;;/h2-3,6,10-12H,4-5,7-9H2,1H3,(H2,21,22,23);;/q;2*+1/p-2/t10-,11-,12+,16-,17?,18?;;
InChI key
UKWLRLAKGMZXJC-VCCHNUGISA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
应用
CDP-Star®是碱性磷酸酶的敏感化学发光底物,可在Northern、Southern和Western印迹应用中快速、可重复地检测碱性磷酸酶标记的分子。 由于存在低背景发光且酶催化强度高、光输出时间长.用CDP-Star检测碱性磷酸酶标记的分子是极其敏感的。 暴露于碱性磷酸酶标记的分子后,最大光发射在约60分钟发生,并持续长达24小,允许多次胶片曝光和/或少量存在的目标的灵敏检测。 为方便起见,CDP-Star以0.25mM即用型水溶液形式提供(即不需要稀释)。 CDP-Star在中性电荷和带正电荷的尼龙上均可使用,增加了试剂应用的多功能性。
特点和优势
CDP-Star®以0.25 mM即用型水溶液形式提供,可用于各种基于膜的应用。CDP-Star在中性电荷和带正电荷的尼龙上均可使用,增加了试剂应用的多功能性。
注意
在2-8°C环境中避光保存。
法律信息
CDP-Star®是美国马赛诸塞州贝德福德市Tropix公司的商标,并且受美国专利5,326,882保护。
CDP-Star is a registered trademark of Tropix, Inc.
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Background and protocols describing the various methods used by molecular biologists to detect samples of protein or nucleic acids bound to membranes.
描述被分子生物学家用于检测转印膜上蛋白质和核酸的方法的背景和实验方案。