生物来源
Aspergillus sp. (A. oryzae)
表单
aqueous solution
比活
≥800 FAU/g
环保替代产品特性
Waste Prevention
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
环保替代产品分类
储存温度
2-8°C
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
相关类别
一般描述
应用
- 作为评估酶活性的阳性对照
- 评估其对通过副干酪乳杆菌LA104{65对L-1A同时进行糖化和发酵的影响
- 研究淀粉酶的影响
- α-淀粉酶适用于各种植物研究,如拟南芥中的代谢研究。
- 它是一种评价奶牛中具有淀粉分解活性的外源酶的适当阳性对照。
- 来自米曲霉的淀粉酶是一种合适的烘焙添加剂,可防止烘焙行业的食物老化问题,澄清果汁和酒精饮料中的浑浊,并用于生产葡萄糖和麦芽糖浆产品 。
生化/生理作用
.
其他说明
法律信息
警示用语:
Danger
危险声明
危险分类
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1
储存分类代码
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
个人防护装备
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
其他客户在看
实验方案
可根据此操作规程测定α-淀粉酶的活性。该α-淀粉酶酶促测定将会指导您完成整个过程及必要的计算。
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.
Follow our procedure for the determination of alpha-Amylase activity. This enzymatic assay of a-Amylase guides you through the entire process and necessary calculations.