抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
DM1A, monoclonal
分子量
antigen ~50 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
加強驗證
independent ( antibodies)
Learn more about Antibody Enhanced Validation
技術
indirect immunofluorescence: 1:500 using cultured chicken fibroblasts
western blot: 1:500 using human or chicken fibroblasts
同型
IgG1
UniProt登錄號
應用
research pathology
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
抗α-微管蛋白(鼠IgG1亚型)单克隆抗体由DM1A 杂交瘤产生,这一杂交瘤由小鼠骨髓瘤细胞和免疫BALB/c小鼠的脾细胞融合产生。纯化的鸡脑微管可用作免疫原。通过使用小鼠单克隆抗体同种型试剂(产品号ISO2)和双扩散免疫检测,以确定同种型。产物是蛋白A纯化的与异硫氰酸荧光素缀合的单克隆抗-α-微管蛋白抗体异构体I。由凝胶过滤纯化,不含可检测出的游离FITC。小鼠单克隆抗-α-微管蛋白FITC抗体可特异性识别 α-微管蛋白羧基末端部分的表位。它可对人、猴、牛、鸡、山羊、鼠、大鼠、沙鼠、仓鼠、大鼠袋鼠、两栖动物、海胆、锥虫、酵母、真菌和烟草中的 α-微管蛋白进行定位。
特異性
免疫原
應用
小鼠源抗α-微管蛋白单克隆抗体可用于检测以下物质是否存在α-微管蛋白:
- 人骨肉瘤和乳腺癌细胞系(蛋白质印迹法)
- HeLa 细胞(通过免疫荧光显微镜观察)
- (免疫染色法)
- 非洲爪蟾(Xenopus )胚胎(免疫组织化学检测)
生化/生理作用
α/β-微管蛋白是微管的主要成分。这些细胞内、空心、圆柱形、丝状的结构几乎存在于所有真核细胞中。α/β-微管蛋白的自组装可导致极性微管结构由线性排列的交叉串状α- 和β-微管蛋白对指向了相同的方向构建而成。微管在有丝分裂、细胞内转运、睫状鞭毛运动以及细胞形状的产生和维持中起到了结构性和活动元素的作用。α/β-微管蛋白和γ-微管蛋白是蛋白微管蛋白超家族成员。α/β-微管蛋白是异二聚体,由一条 α-微管蛋白链和一条 β-微管蛋白链组成;每个亚基的分子量均为55 kDa,具有相当大的同源性。
儲存和穩定性
如果更长时间储存,可将溶液按工作体积分装后冻存。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果在更长时间的储存后出现了轻微的浑浊,在使用前可通过离心而使溶液澄清。
其他說明
免責聲明
Not finding the right product?
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
商品
免疫荧光法(IF)通过在抗体标记上荧光分子,然后使用激光器激发荧光,包括蛋白质的定位、验证翻译后修饰或活化以及与其他蛋白质的邻近和复合等操作。
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.
Immunofluorescence uses antibody-conjugated fluorescent molecules for protein localization, modification confirmation, and protein complex visualization.