Merck
A4700
Sigma-Aldrich
单克隆抗肌动蛋白抗体 小鼠抗
clone AC-40, ascites fluid
别名:
单克隆抗肌动蛋白抗体
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.41
生物源
mouse
品質等級
共軛
unconjugated
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
AC-40, monoclonal
分子量
antigen 42 kDa
包含
15 mM sodium azide
物種活性
human, Xenopus, hamster, mouse, guinea pig, rat, rabbit, snail, sheep, canine, carp, chicken, pig, bovine, viper, goat
技術
immunohistochemistry (frozen sections): suitable using methanol-fixed, frozen sections
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: 1:200 using cultured human or chicken fibroblasts
western blot: 1:500 using cultured human or chicken fibroblast extract
同型
IgG2a
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
参与细胞运动的两种主要细胞骨架蛋白是肌动蛋白和肌球蛋白。肌动蛋白和肌球蛋白是多种细胞的成分,并且与运动、分泌、细胞质流、吞噬作用和胞质分裂等细胞过程相关。虽然肌动蛋白是最保守的真核蛋白之一,但它可以在哺乳动物和禽类中表达为至少六种亚型,其各自特征差异在于电泳和氨基酸序列分析。
肌动蛋白和肌球蛋白是主要的细胞骨架蛋白。肌动蛋白主要表达为六种亚型。人γ-肌动蛋白基因位于人类17号染色体上。
该抗体可识别在所有肌动蛋白亚型中均保守的C末端表位。它能够特异性标记各种组织和物种中的肌动蛋白。被抗体识别的表位能够耐受甲醛固定和石蜡包埋。锌-福尔马林、B5、乙醇、methacarn、Brunnel′s或Bouin′s溶液也可用作固定液。
抗肌动蛋白(小鼠IgG2a亚型)单克隆抗体来自于免疫小鼠骨髓瘤细胞和脾细胞相互融合而产生的AC-40杂交瘤细胞。与多抗原肽(MAP)骨架连接的合成肌动蛋白C末端肽被用作免疫原。使用小鼠单克隆抗体分型试剂(目录号ISO2)能够确定亚型。
该抗体可识别在所有肌动蛋白亚型中均保守的C末端表位。它能够特异性标记各种组织和物种中的肌动蛋白。 被抗体识别的表位能够耐受甲醛固定和石蜡包埋。锌-福尔马林、B5、乙醇、methacarn、Brunnel's或Bouin's溶液也可用作固定液。
特異性
单克隆抗肌动蛋白抗体可识别位于肌动蛋白C末端的表位,但不能识别N末端的表位。该表位在所有肌动蛋白亚型中均是保守的。在免疫印迹(42 kDa处的条带)、培养细胞的免疫荧光染色和免疫组织学分析中,该抗体能特异性标记各种组织和物种中的肌动蛋白。已观察到与人、牛、绵羊、山羊、猪、兔、狗、小鼠、大鼠、豚鼠、仓鼠、鸡、鲤鱼、蝰蛇、蛙和蜗牛之间的交叉反应。该抗体可用于对甲醇固定的冷冻切片进行染色,并且被抗体识别的表位能够耐受福尔马林固定和石蜡包埋。锌-福尔马林、B5、乙醇、methacarn、Brunnel's或Bouin's溶液也可用作固定液。
免疫原
与多抗原肽(MAP)骨架连接的合成肌动蛋白C末端肽
應用
兔抗肌动蛋白单克隆抗体可用于:
  • 蛋白印迹法检测HeLa细胞、乳腺癌细胞和白血病细胞中的肌动蛋白
  • 免疫荧光法检测人成纤维细胞
已使用肌动蛋白单克隆抗体作为一抗,对MDCK细胞裂解物进行蛋白质免疫印迹分析。
肌动蛋白单克隆抗体被用于Cos-7细胞裂解物的蛋白质免疫印迹分析,以确保等量蛋白质上样。
生化/生理作用
肌动蛋白和肌球蛋白是多种细胞的成分,并且与运动、分泌、细胞质流、吞噬作用和胞质分裂等细胞过程相关。肌动蛋白的N-末端区域似乎是一个主要的抗原区域,可能参与了肌动蛋白与其他蛋白(如肌球蛋白)的相互作用。在肌动蛋白的六种亚型中,有四种代表肌肉组织的分化标志物,有两种实际上存在于所有细胞中。现有三种α-肌动蛋白(骨骼肌、心脏和平滑肌),一种β−肌动蛋白(β-非肌肉)和两种γ-肌动蛋白(γ-平滑肌和γ-非肌肉)。肌动蛋白异构体显示出>90%的整体序列同源性,但在其NH2-末端残基中只有50-60%的同源性。
经电泳和氨基酸序列分析,不同物种和组织细胞中肌动蛋白的免疫和物理特性非常相似。(来自刊物)它们在T细胞活化过程中介导细胞骨架重塑。γ-肌动蛋白和β-肌动蛋白基因的突变与名为Baraitser-Winter综合征的发育障碍有关。γ-肌动蛋白的突变会导致听力丧失。
外觀
本品为腹水液,含15mM叠氮化钠作为防腐剂。
儲存和穩定性
连续使用时,可在 2-8°C储存最长一个月。若需延长储存时间,可将溶液分装并冷冻。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存时出现轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
其他說明
想要查看肌动蛋白抗体选择指南,请访问 www.sigmaaldrich.com/actin
免責聲明
除非在我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,我们的产品仅供研究使用并不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体体内治疗用途、任何类型的食用或应用于人或动物。
Not finding the right product?  
Try our 产品选型工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
访问文档库
Emergent complexity of the cytoskeleton: from single filaments to tissue.
Huber F, et al.
Advances in Physics, 62(1), 1-112 (2013)
In vivo and in vitro effects of two novel gamma-actin (ACTG1) mutations that cause DFNA20/26 hearing impairment.
Morin M, et al.
Human Molecular Genetics, 18(16), 3075-3089 (2009)
RUNX1 is a key target in t (4; 11) leukemias that contributes to gene activation through an AF4-MLL complex interaction.
Wilkinson AC, et al.
Cell Reports, 3(1), 116-127 (2013)
Replication-coupled modulation of early replicating chromatin domains detected by anti-actin antibody.
Fidlerova H, et al.
Journal of Cellular Biochemistry, 94(5), 899-916 (2005)
Autophagy and endosomal trafficking inhibition by Vibrio cholerae MARTX toxin phosphatidylinositol-3-phosphate-specific phospholipase A1 activity.
Agarwal S, et al.
Nature Communications, 6, 8745-8745 (2015)