主要文件
SAB5500001
Sigma-Aldrich
Anti-β-Actin (ACTB) Antibody
rabbit monoclonal, SP124
登录查看公司和协议定价
About This Item
UNSPSC代码:
12352203
NACRES:
NA.41
产品名称
抗β-肌动蛋白抗体,兔单克隆, clone SP124, recombinant, expressed in proprietary host, affinity isolated antibody
生物来源
rabbit
质量水平
重组
expressed in proprietary host
偶联物
unconjugated
抗体形式
affinity isolated antibody
抗体产品类型
primary antibodies
克隆
SP124, monoclonal
种属反应性
human (tested)
种属反应性(根据同源性预测)
chicken, mouse, rat, bovine, rabbit, pig, dog, hamster, frog
技术
flow cytometry: 1:100
immunoblotting: 1:200
immunohistochemistry: 1:200
同位素/亚型
IgG
UniProt登记号
运输
wet ice
储存温度
2-8°C
靶向翻译后修饰
unmodified
基因信息
human ... ACTB(60)
一般描述
β-肌动蛋白是所有人类细胞类型中的一种非肌肉细胞骨架蛋白,参与细胞运动性、结构和完整性。 人体内有六种不同的肌动蛋白亚型。β-肌动蛋白抗体在研究 β-肌动蛋白的细胞内分布以及细胞骨架的静态和动态方面提供了一种特异性且有用的工具。
ACTB(actin β)基因编码 β-肌动蛋白。它是一种细胞骨架管家蛋白。存在于细胞质中。该基因位于人染色体7p22.1。
免疫原
人 β-肌动蛋白 N 端附近的合成肽。
应用
抗 肌动蛋白 β 抗体可用于蛋白质印迹。
生化/生理作用
β-肌动蛋白调节细胞生长、迁移和 G-肌动蛋白库。ACTB变异导致多效性发育障碍。
特点和优势
完放心地使用我们的抗体。如果抗体在您的申请的研究中不起作用,我们将全额退款或安排替代抗体。了解更多信息。
外形
0.1 mL 兔单克隆抗体,通过 PBS/1%BSA 缓冲液(pH 7.6)中的蛋白 A/G 纯化,叠氮化钠小于 0.1%。
免责声明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
储存分类代码
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Soy isoflavones protect against H2O2-induced injury in human umbilical vein endothelial cells
Jin L, et al.
Molecular Medicine Reports, 12, 4476-4482 (2015)
Guo Ying et al.
Molecular medicine reports, 12(5), 7491-7495 (2015-10-16)
The present study aimed to investigate the expression status and clinical implications of DEK in breast cancer, in order to contribute to developments in breast cancer management. DEK expression status was detected in 628 breast cancer specimens by western blot
Dan Li et al.
Chemico-biological interactions, 304, 124-130 (2019-03-09)
4-Hydroxynonenal (HNE), an end-product of lipid peroxidation generated in response to oxidative stress, has been implicated in the pathophysiology of chronic liver diseases. HNE is very reactive that forms Michael adducts with nucleophilic sites in DNA, lipids and proteins. At
Exosomes Derived from Squamous Head and Neck Cancer Promote Cell Survival after Ionizing Radiation
Mutschelknaus L, et al.
PLoS ONE (2016)
Nicotinic ?7 receptor inhibits the acylation stimulating protein?induced production of monocyte chemoattractant protein?1 and keratinocyte?derived chemokine in adipocytes by modulating the p38 kinase and nuclear factor??B signaling pathways
Jiao ZY, et al.
Molecular Medicine Reports, 14(4), 2959-2966 (2016)