Merck
A2304
Sigma-Aldrich
抗小鼠IgG(Fab特异性)- 过氧化物酶 山羊抗
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
别名:
Goat Anti-Mouse IgG (Fab specific)- HRP
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.46
价格与库存信息目前不能提供
生物源
goat
品質等級
共軛
peroxidase conjugate
抗體表格
affinity isolated antibody
抗體產品種類
secondary antibodies
無性繁殖
polyclonal
形狀
buffered aqueous solution
物種活性
mouse
應無反應活性
bovine, horse, human
技術
direct ELISA: 1:50,000
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:200 using human tissue section
western blot: 1:80,000-1:160,000 using detecting β-actin in total cell extract of HeLa cells
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
免疫球蛋白G(IgG)属于免疫球蛋白家族,是一种广泛表达的血清抗体。免疫球蛋白是由两条重链和两条轻链通过二硫键连接而成的。它主要用于帮助免疫防御,是一种糖蛋白。IgG是一种主要的免疫球蛋白。免疫球蛋白G(IgG)参与II型和III型超敏反应。小鼠具有五种类型的免疫球蛋白 - IgM,IgG,IgA,IgD和IgE。小鼠IgG进一步分为五类 - IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG3。IgG有助于调理素作用、补体结合和抗体依赖型细胞介导的细胞毒性作用。
免疫球蛋白G(IgG)是一种糖蛋白抗体,其可调节免疫反应,如吞噬作用,也可参与自身免疫疾病的发展。小鼠IgG具有四种不同的同种型,即IgG1、IgG2a、IgG2b和IgG3。IgG1可调节小鼠的补体结合。
山羊抗小鼠 IgG(Fab 特异性)-过氧化物酶抗体与小鼠 IgG 和小鼠 Fab 片段结合。结合物和小鼠 Fc 片段、人 IgG、IgA、IgM、κ 和 lambda 轻链、牛 IgG 和 IgM 或马 IgG 未表现出反应性。
應用
使用HRP标记的山羊抗小鼠Fab特异性抗体作为检测抗体,通过ELISA方法对脑脓肿匀浆液的小鼠IgG水平进行定量。
山羊抗小鼠IgG(Fab特异性)-过氧化物酶抗体适用于以1:200稀释用于人扁桃体组织的免疫组织化学应用。该抗体还可以1:80,000-1:160,000的稀释度用于HeLa细胞的总细胞提取物的western blot分析。
抗小鼠IgG(Fab特异性)-过氧化物酶抗体已用于western blotting。[1]
其他說明
用牛、马和人血清蛋白吸附的抗体。
外觀
溶解在pH7.4、含有0.05%MIT的0.01M磷酸缓冲盐。
準備報告
由Avrameas, S.等人,Scand. J. Immunol., 8, Suppl. 7, 7 (1978)描述的两步戊二醛法制备。
经过吸附以降低牛、马和人样本的背景染色。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到合适的产品?  
试试我们的产品选型工具.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Skin Sens. 1
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
1, 25 (OH) 2-vitamin D3 actions on cell proliferation, size, gene expression, and receptor localization, in the HL-1 cardiac myocyte.
Nibbelink KA, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 103(3-5), 533-537 (2007)
INK4a/Arf is required for suppression of EGFR/?EGFR (2-7)-dependent ERK activation in mouse astrocytes and glioma.
Lachat Y, et al.
Oncogene, 23(41), 6854?6863-6854?6863 (2004)
Investigating hsp gene expression in liver of Channa striatus under heat stress for understanding the upper thermal acclimation.
Purohit GK, et al.
BioMed Research International, 10-10 (2014)
Benjamin P Towler et al.
RNA biology, 12(7), 728-741 (2015-04-22)
Dis3 is a highly conserved exoribonuclease which degrades RNAs in the 3'-5' direction. Mutations in Dis3 are associated with a number of human cancers including multiple myeloma and acute myeloid leukemia. In this work, we have assessed the effect of
Gregory Hans et al.
Biochemical pharmacology, 69(5), 819-830 (2005-02-16)
Some synthetic ligands of the peripheral-type benzodiazepine receptor (PBR), an 18 kDa protein of the outer mitochondrial membrane, are cytotoxic for several tumor cell lines and arise as promising chemotherapeutic candidates. However, conflicting results were reported regarding the actual effect